石墨烯技术
 石墨烯合成
 剥离合成石墨烯
人们一开始的时候利用胶带通过手动剥离热解石墨来分离石墨烯。自那时以来,人们已经开发出了多种其它技术来从石墨中机械剥离石墨烯,包括超声处理、氧化石墨烯还原和电化学剥离。
 化学气相沉积法合成石墨烯
化学气相沉积(CVD)是一种广泛用于在金属表面上生长单层石墨烯的方法。尽管相关报道已经介绍了数种条件,但甲烷是最常用的碳源,铜金属是最常用的基底。受控升华(CCS)是一种与CVD有些相关的方法,在该方法中,随着温度的升高,石墨烯在碳化硅(SiC)上生长,同时硅在表面上发生升华,留下石墨烯。