OLED eFabricator
OLED eFabricator
探索优质器件的高性能材料
有机发光二极管 (OLED)是一种由电荷传输和发射有机层所组成的高性能光电子器件。在施加电压时,OLED的双载流子注入系统会向两个电极之间的电致发光材料提供电子和空穴,从而使得器件中所使用的有机材料能够产生对应不同材料的特征各色电致发光,实现对应器件性能。
通过改善颜色、最大亮度、最大外量子效率(EQE)和/或开启电压值, Aldrich Materials Science的OLED eFabricator能够帮助您找到满足有机发光二极管性能要求的材料。该工具可轻松访问Aldrich旗下的一系列高质量小分子有机材料和电致发光聚合物产品组合,主要功能有三项:OLED的电子传输,空穴传输和发射。
通过调整以下部分的值来查找OLED研究所需的材料:
Available Color Families
  • Red
  • Green
  • Blue
Unique Properties Range Selectors
Max. LUM Max Luminance (Cd/m2)
X
0 0 - 50K+ Cd/m2 50K+
Max. EQE External Quantum Efficiency (%)
X
0 0 - 20 % 20
TOV Turn-On Voltage
X
0 0 - 15 V 15
Selection Information
 Configurations Available in  Colors: 
版权所有2012,Sigma-Aldrich Co.,LLC。保留所有权利。