Aldrich®RAFT试剂评估
Jeremy Bartels, Sebastian Grajales, Kaushik Patel, Kanth V. B. Josyula, Gangadhar Panambur and Scott Batcheller
Aldrich Materials Science, 6000 N. Teutonia Ave. Milwaukee, WI 53209
 RAFT聚合过程
1998年,来自澳大利亚联邦科学研究组织(CSIRO)的一组研究人员发现了RAFT聚合的方法。1
 为什么使用RAFT法?
  • 该过程可由自由基引发的延长聚合物链通过使用关键官能团(二硫代基,三硫代碳酸基,黄原酸基和二硫代氨基甲酸基)在彼此之间实现退化性地反应性转移。
  • RAFT试剂有助于最大限度地减少失控增长并防止发生不必要的终止事件,从而有效控制聚合物性质,如分子量和聚合分散性。
  • RAFT已商品化。
  • RAFT不使用任何细胞毒性重金属成分(不同于ATRP)。
 RAFT试剂的分类
  • 二硫代氨基甲酸基 Z1通常是-Me或其他烷基
    Z2通常是-Ph或其他芳香族
  • 黄原酸基 Z通常是某种烷基链(Et)
  • 二硫代基 Z有多种变化,但通常是-Ph
  • 三硫代碳酸基 Z通常是烷基(C12H25,等.)
 RAFT的多功能性
  • RAFT可与绝大多数官能团和溶剂相容,包括水
  • RAFT聚合反应通常对氧含量轻度耐受,特别是与活性阴离子聚合反应相比时
  • 为了进一步处理/结合,可以调整RAFT试剂以使得聚合物带有遥爪官能团
  • RAFT技术不需要特殊的设备或真空玻璃器皿。
  • RAFT聚合物可应用于从电子到细胞生物学的任何领域。
 相容性列表
 RAFT功效
业内已使用Aldrich® RAFT试剂、单体和引发剂进行五种系列RAFT的聚合:
聚合物 浓度(%) MnTheo (Da) MnNMR (Da) MwGPC (Da) MnGPC (Da) PDI
1. PtBA 33% 4,600 4,800 5,000 4,700 1.06
2. PtBA-b-PS 35% 7,400 7,200 7,200 6,300 1.15
3. PEO-b-PS 29% 7,300 7,400 7,000 6,300 1.04
4. PVAc 65% 12,300 12,300 18,000 14,800 1.21
5. PMMA 60% 15,400 15,000 16,400 14,900 1.10
 全新的RAFT CTA分类:通用,可转换pH的RAFT试剂
 参考文献
  1. Chiefari, J., Chong, Y. K., Ercole, F., Kristina, J., Jeffrey, J., Le, T. P. T., Mayadunne, R. T. A., Meijs, G. F., Moad, G., Rizzardo, E., Thang, S. H. Macromolecules, 1998, 31, 5559.
返回顶部
 致谢
  • Shashi Jasty, Ph.D.
  • John Radke
  • Ilya Koltover, Ph.D.
  • Angel Thompson