油漆和涂料溶剂空气监测
溶剂是涂料的三种成分之一。它们是基于石油的化学品,其溶解颜料和粘合剂以用于施用。大多数搪瓷基涂料使用温和的石油基溶剂和醇酸载体,干燥和固化时间长。相反,漆基涂料需要更强的溶剂来加快干燥时间。涂料中应用最广泛的芳烃溶剂是苯,甲苯,混合二甲苯,乙苯(BTEX)和高闪点芳香族石脑油; 脂族烃包括己烷,庚烷,VM&P石脑油。
芳烃
脂肪烃
含氧
 空气采样介质的监管方法
方法 感兴趣的污染物 取样介质
美国职业安全与健康管理局
美国职业安全与健康管理局 7 有机蒸气 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S ( 20267-U )
被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD130)/(RAD145)
美国职业安全与健康管理局 12 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S (  20267-U )
美国职业安全与健康管理局 16 甲基乙基酮(MEK) 吸附剂管 – 硅胶;ORBO-52S (20229)
美国职业安全与健康管理局 48 石油馏分馏分(PDF) 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S ( 20267-U )
美国职业安全与健康管理局 69 丙酮 吸附剂管 – 碳化筛 S3;ORBO-91 (20360)
被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD130)
美国职业安全与健康管理局 84 甲基乙基酮(MEK) 吸附剂管 – 碳化筛 S3;ORBO-91 (20360)
美国职业安全与健康管理局 1002 二甲苯/乙苯 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S ( 20267-U )
被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD130/RAD145)
美国职业安全与健康管理局 1004 甲基乙基酮 (MEK);异己酮 被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD130)
美国职业安全卫生研究所
美国职业安全卫生研究所 1003 碳氢化合物,卤化 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S ( 20267-U )
美国职业安全卫生研究所 1501 芳烃 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S ( 20267-U )
被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD130)
美国材料试验学会
美国材料试验学会 D3686 有机蒸气 吸附剂管 – 椰子炭;ORBO-32S ( 20267-U )
被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD130)
美国材料试验学会 D6196 挥发性有机化合物 热解吸管
被动采样-被动采样管 BTEX/VOCs-(RAD145)
 芳烃溶剂
芳烃溶剂具有苯环结构。这些溶剂是在 石油精炼 工业中通过石油原料的蒸馏和其他化学转化过程(如催化加氢和烷基化)生产的。这些溶剂比脂肪烃溶剂具有更强的气味和更高的溶解速率。
常用于涂料和涂料的芳烃溶剂有苯、甲苯、乙苯、混合二甲苯 (BTEX) 和高闪蒸芳烃。有关其他信息,请参阅我们的 《石油化工挥发性有机化合物指南》 。芳香溶剂也广泛用于印刷油墨、农药、杀虫剂和农用化学品。
短期吸入这些溶剂会对上呼吸道和眼睛产生刺激,还会引起头晕、疲劳和头痛。长期影响可能导致血液(苯)紊乱;心血管和肾脏的影响、意识丧失、中枢神经系统(二甲苯)的功能障碍。苯被列为人类致癌物。
参考
 参考文献脂肪烃溶剂
脂肪烃溶剂不含苯环。它们是饱和的长直链(正链烷烃)或支链(异链烷烃)或环状链烷烃的混合物。这些溶剂是通过将原油蒸馏至适当的沸点范围部分而生产的,然后进行处理以改善颜色和气味。
短期接触这些溶剂可能会引起头晕、眩晕、恶心和头痛,刺激皮肤和眼睛,并且有时会导致意识不清的欣快感。长期影响包括肌肉无力、视力模糊、头痛、疲劳、麻木、肺和皮肤受损以及神经紊乱。
除了用作油漆和稀释剂中的溶剂或稀释剂外,它们还广泛用于石油提炼、脱脂、橡胶制造,以及作为气雾剂和消毒剂的载体。汽油和煤油是脂肪烃溶剂的实例。
油漆和涂料中常用的脂肪烃溶剂有矿物油、己烷、庚烷和 VM&P 萘。
暴露限制
机构 暴露限制
矿物酒精(斯托达德溶剂、石油溶剂、VM&P 石脑油)
美国职业安全与健康管理局(PEL) 对于通用工业: 2900 ppm; 500 mg/m³ ppm TWA
对于建筑业: 1150 ppm; 200 mg/m³ ppm TWA
关于海运: 1150 ppm; 200 mg/m³ ppm TWA
美国政府工业卫生学家会议(TLV) 50 ppm, 525 mg/m³ TWA; 100 ppm
美国职业安全卫生研究所(REL) 350 mg/m³ TWA, 1800 mg/m³ 上限(15 min)
美国职业安全卫生研究所(IDHL) 20,000 mg/m³
(TWA= 时间加权平均值;TLV= 阈值极限值;PEL= 个人接触限值,REL= 推荐接触限值;IDHL= 立即危及生命和健康的集中)
 含氧溶剂(活性溶剂)
含氧溶剂是具有氧官能团的合成化合物。这些溶剂主要用作大多数合成树脂的活性溶剂,因为它们具有很强的溶解性。它们溶解树脂和薄膜;降低涂料、清漆和漆的粘度。这类中最广泛使用的四种是:酮类、酯类、乙二醇醚类和醇类。
酮通常由烃的氧化合成。酮的特点是羰基键合到另外两个碳原子或烷基上。它们具有非常强的溶解能力、广泛的蒸发速率以及非常明显的强烈气味。涂料和涂料中常用的酮有:丙酮、甲基乙基酮 (MEK)、甲基异丁基酮 (MIBK) 和异佛尔酮。
酮类的其他用途:丙酮和 MEK 是氯丁橡胶、丁腈橡胶和聚氨酯工业胶粘剂中溶剂混合物的组分。丙酮在制药工业中广泛用于提取维生素 B 复合物、生物碱、酶和抗生素。MEK 和 MIBK 用于脱蜡油,也有助于抗生素的提取和纯化;生产无烟粉末、油墨、脱脂应用、香水、清洗液、抗氧化剂等。
暴露限制
机构 暴露限制
丙酮
美国职业安全与健康管理局(PEL) 对于通用工业: 1000 ppm; 2400 mg/m³ ppm TWA
对于建筑业: 1000 ppm; 2400 mg/m³ ppm TWA
关于海运: 1000 ppm; 2400 mg/m³ ppm TWA
美国政府工业卫生学家会议(TLV) 500 ppm, 1187 mg/m³ TWA; 750 ppm, 1780 mg/m³ STEL;附录 A4-不可归类为人类致癌物
美国职业安全卫生研究所(REL) 250 ppm; 590 mg/m³ ppm TWA
美国职业安全卫生研究所(IDHL) 2500 ppm
甲基乙基酮(MEK)
美国职业安全与健康管理局(PEL) 对于通用工业:200 ppm; 590 mg/m³ ppm TWA
对于建筑业: 200 ppm; 590 mg/m³ ppm TWA
关于海运: 200 ppm; 590 mg/m³ ppm TWA
美国政府工业卫生学家会议(TLV) 200 ppm, 590 mg/m³ TWA; 300 ppm, 885 mg/m³ STEL; BEI (TLV在甲基乙基酮(MEK)下列出)
美国职业安全卫生研究所(REL) 200 ppm, 590 mg/m³ TWA; 300 ppm, 885 mg/m³ STEL
美国职业安全卫生研究所(IDHL) 3000 ppm
异己酮(MIBK)
美国职业安全与健康管理局(PEL) 对于通用工业: 100 ppm; 410 mg/m³ ppm TWA
对于建筑业: 100 ppm; 410 mg/m³ ppm TWA
关于海运: 100 ppm; 410 mg/m³ ppm TWA
美国政府工业卫生学家会议(TLV) 50 ppm, 205 mg/m³ TWA; 75 ppm, 307 mg/m³ STEL
美国职业安全卫生研究所(REL) 50 ppm, 205 mg/m³ TWA, 75 ppm, 300 mg/m³ STEL
美国职业安全卫生研究所(IDHL) 500 ppm
(TWA= 时间加权平均值;TLV= 阈值极限值;PEL= 个人接触限值,REL= 推荐接触限值;IDHL= 立即危及生命和健康的集中)
酯类
酯通常来源于无机酸或有机酸,其中至少有一个羟基 (-OH) 被烷基(烷氧基)取代,最常见的是羧酸和醇。作为溶剂的酯是乙酸烷基酯和丙酸酯以及乙二醇醚乙酸酯。它们的挥发性相当于酮。它们具有很强的溶解能力,但通常比具有相同挥发性的酮弱。
乙二醇醚
乙二醇醚通常称为 Cellusolve® ,是一组基于乙二醇烷基醚的溶剂,它们通常同时具有醚和醇官能团。这些化合物广泛用于涂料,直到人们担心其安全风险。它们在许多应用中被丙二醇醚取代。这些化合物具有较强的溶解性和较慢的蒸发速率。
参考
油漆和涂料中最常用的醇类是丁醇和乙醇。醇具有低毒性,可以溶解非极性化合物,并且用于油漆和涂料中以加速干燥时间或使涂料粘度变薄。
应用
 材料