Supelco ASSET™EZ4 异氰酸酯干式采样器
想要了解更多关于我们的创新异氰酸酯采样器的信息,请访问Pittcon 2019展位2318/2319
两款型号均高度灵敏,兼顾为气相和颗粒异氰酸酯
两款型号均高度灵敏,兼顾为气相和颗粒异氰酸酯                      两款型号均高度灵敏,兼顾为气相和颗粒异氰酸酯
ASSET EZ4异氰酸酯干式采样器异氰酸酯干式采样器简单易用,灵敏度高,非常适合气相和气溶胶异氰酸酯的收集和测量。其中ASSET EZ4-NCO号适合收集型号适合收集各类异氰酸酯单体和低聚物;而ASSET EZ-ICA则主要用于在低浓度下收集异氰酸(ICA)和异氰酸甲酯(MIC)。
主要特性和优势
  • 可实现可靠的低检测限
  • 唯一可同时检测气相和气溶胶异氰酸酯的装置
  • 无干扰,无需现场提取
  • 2年保质期
  ASSET EZ4-NCO干式采样器 ASSET EZ4-ICA干式采样器
采样速度 从 20 mL/min 至 850 ml/min 从 20 mL/min 至 200 mL/min
取样时间 从 5 分钟 至长达 12 小时。 从 5 分钟 至长达 4 小时。
储存 冷藏(取样前);环境温度(取样后) 稳定性
采样后四周 采样后两周 采样后两周
 最新动态
ASSET EZ4-ICA干式采样器全新亮相,可用于收集和测量低水平的单异氰酸异氰酸(ICA)和甲基异氰酸(MIC)。哪里会有ICA和MIC?为什么要取样?
异氰酸(ICA)是异氰酸酯化合物中最小的成员。众所周知,它是在燃烧化石燃料的过程中产生的,包括柴油发动机和汽油动力车辆[1],以及在森林火灾和木材燃烧[2]期间。如果过度加热从异氰酸酯衍生的塑料和涂料,也会产生小分子量的异氰酸酯,包括ICA和甲基异氰酸酯(MIC)[3]。异氰酸甲酯是氨基甲酸酯农药生产中的一种化学中间体。和ICA一样,它也用于生产聚氨酯泡沫塑料和塑料。当其作为燃烧、铸造、切割、磨削、焊接和车削等其他工业过程中产生的热降解产物时,职业性接触ICA和MIC的可能性就会增大。研究[4]表明,ICA具有生物活性,可以对生物系统造成损害,而众所周知,MIC可引起呼吸刺激,并且通过吸入也具有非常严重的毒性。
参考文献
  1. Brady J. M., et al. Environ. Sci. Technol. 2014, 48, 11405-11412
  2. http://www.esrl.noaa.gov/news/2011/Isocyanic_Acid.html, accessed  12/2/2015
  3. Karlsson, D., Dalene, M., Scarping, G., Marand, A. J. Environ. Monit. 2001, 3, 432-436.
  4. HSE, WATCH/2008/4, ANNEX 2 “Assessment of the Potential for Isocyanic Acid and Other Monoisocyanates to Cause Respiratory Irritation and Sensitation”
单体和低聚体均可提供全套异氰酸酯校准和内部标准品。以下单体和寡聚物可提供认证参考物质(CRM):
  • 11 二异氰酸酯单体混合物
  • HMDI
  • HDI 加合物
  • 多聚 MDI (pMDI)
  • IPDI 单体
  • TMX-二异氰酸酯
查阅 分析标准物的订购信息
如需关于ASSET的更多信息,或需索取分析流程,请联系Kristen Schultz,联系方式为kristen.schultz@sial.com 或1-814-359-5718。
 OSHA国家异氰酸酯重点项目(NEP)
2013年6月,OSHA宣布了一项新的国家重点项目(NEP) (查阅PDF) 关于职业接触异氰酸酯,重点关注工作场所的通用、建筑、和海洋工业中使用的异氰酸酯化合物。在3年期间内,职业安全与健康事务局将重点开展异氰酸酯危害的外联工作和检查,以减少职业病、伤害和死亡,并提高对接触异氰酸酯可能导致职业性健康影响的认识,如职业性哮喘、对皮肤、眼睛、鼻子和喉咙的刺激,以及癌症。从事油漆、泡沫绝缘、聚氨酯制品制造和热降解等工作的工人可能接触到这些有害化学品。
在这个项目中,OSHA发布了一份官方声明提到现在他们建议所有异氰酸酯,无论其物理状态(蒸汽或气溶胶),都应该进行现场解吸附。这一决定背后的基本原理得到了Karoly,American Industrial Hygiene Journal 59:645-647,1998的一篇文章的证实,这篇文章表明当样本没有进行现场解吸附时,MDI则被低估了。业内有一个共识,大多数的异氰酸酯的采样,尤其是当气溶胶达到一定规模(> 2µm)收集到的样本将会低估空气传播的浓度。
基本上,OSHA现在认识到,使用湿式采样器低估了异氰酸酯的暴露,因为它无法分辨气溶胶中的蒸汽。这意味着湿式采样器(如1,2-PP涂层过滤器和ISO-Chek反滤器)需要现场解吸附。因此,必须使用其他采样技术来避免与现场解吸附相关的麻烦、复杂性和可靠性问题。因此,应必须采用冲击法或Supelco ASSET EZ4-NCO干式采样器。
如果您想要遵守OSHA NEP,您要么需要使用玻璃冲击器取样,要么在现场衍生所采用的湿采样器,要么采用简单易操作的ASSET采样器来收集您的样品。
 世界监管信息更新动态
哌嗪类化合物是异氰酸酯采样装置中常用的衍生物,可将反应性异氰酸酯转化为稳定的化合物,并可通过高效液相色谱法分析。在英国,早在2013年,哌嗪化合物被宣布为受控物质,因为这些化合物被用于制造非法的合成毒品配方。因此,用于OSHA方法42和47的1,2-吡啶哌嗪(PP)湿式采样器不能像用于NIOSH 5525和英国MDHS 25/3方法的含有1-(9-蒽甲基)哌嗪(MAP)的撞击溶液一样使用。此外,ISO-CHEK®back-filter包含1-(2-甲氧苯基)哌嗪(MOPIP)也可以被用于采样和异氰酸酯的分析.
因为ASSET EZ4-NCO干式采样器不含任何哌嗪化合物,故在英国不存在监管或合规问题。在英国,使用ASSETEZ4采样器进行采样不需要特殊例外或团体许可证。
 技术概览
异氰酸酯广泛用于聚氨酯(PUR)材料的生产,后者是世界上使用最广泛的塑料之一。接触这些化合物的工人有患呼吸道疾病、哮喘和其他健康疾病的危险。目前在现场应用中部署异氰酸酯采样装置存在一定的局限,如需要将试剂运送到取样地点,以及现场解吸附的要求。众所周知,大气颗粒物会与试剂以及异氰酸酯单体和被测量低聚物发生不完整的反应,从而导致接触风险被低估。
ASSET EZ4型异氰酸酯干式取样器不会在工人个人取样时危及安全,因为它不需要现场添加试剂、现场提取以及特殊的储存要求。此外,与现有供应的商用设备相比,它也是唯一能达到可靠的低检测限的采样设备。ASSET EZ4采样装置是一种独特的基于异氰酸酯基团与二正丁胺(DBA)衍生的干式采样器。该采样器由一个剥蚀器和一个过滤器组成,两者都经过了DBA浸染。提取物采用LC-MS/MS进行分析,具有其他方法无法达到的高灵敏度和低检测限。
衍生反应
衍生反应
当异氰酸酯与二丁胺发生反应时,它会形成稳定的尿素衍生物,在取样和储存过程中不会进一步分解。该采样装置的设计创造了一个稳定的“富含试剂”的环境,可以彻底衍生气相和颗粒异氰酸酯,包括在其他采样装置中没有衍生的“干草堆”颗粒。
优势
其他现有的异氰酸酯采样装置在过滤介质或冲击器中含有“湿”试剂,限制了工作环境中的采样时间。这些装置的采样时间被限制在15分钟,因为滤波器的容量由于稳定性问题不能更长时间采用:或者让工人在呼吸区佩戴不安全的撞击器的设备。
ASSET EZ4-NCO干式采样器克服了这两个痼疾,能够对工作环境进行真正的“时间加权平均”(TWA)采样。
  • 提高了工作效率,无需离岗去佩戴冲击式装备或每隔15分钟更换湿式取样器。
  • 比现有的取样器更省钱。只需5分钟到4至12小时即可对异氰酸酯进行可靠采样,减少了所需的采样设备数量和测试采样器的成本。
  • 不需要运输试剂;没有海关的麻烦,减少取样前后样本损失的风险。
  • 结果可靠,无现场解吸附或分析不确定度
  • 采样后,ASSSET EZ4-NCO装置稳定,无需特殊存储要求;不需要立即检测,实验室检测建议在取样后2-4周内进行。
异氰酸酯检测
ASSET EZ4-NCO干式采样器已对以下化合物进行了彻底测试。
脂肪族单体
乙基异氰酸酯 (EIC) CAS 109-90-0
己二异氰酸酯 (HDI) CAS 822-06-0
异氰酸 (ICA) CAS 75-13-8
异佛尔酮二异氰酸酯 (IPDI) CAS 4098-71-9
异氰酸甲酯 (MIC) CAS 624-83-9
丙基异氰酸酯 (PIC) CAS 110-78-1
芳香族单体
异氰酸苯酯 (PhI) CAS 103-71-9
4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) CAS 101-68-8
2,4-甲苯二异氰酸酯 (2,4-TDI) CAS 584-84-9
2,6-甲苯二异氰酸酯 (2,6-TDI) CAS 91-08-7
HDI-加合物
HDI 脲二酮
HDI 双缩脲
HDI 异氰酸酯
多聚-MDI (pMDI)
MDI 三聚体
MDI 四聚体
IPDI 加合物
IPDI 异氰酸酯
 支持数据-单体
检测限
以下结果显示了在LC-MS/MS仪器获得的经典表现;根据所使用的仪器,结果可能略有不同。
分析条件:仪器:安捷伦 1100 LC-MS/MS;色谱柱:Ascentis® Express C18, 5 cm × 2.1 mm, 2.7 µm (产品编号53822-U);流速:0.4 mL/min;温度:室温;加样体积:2 µL;流动相组份:水/乙腈/甲酸的梯度洗脱时间为60/40/0.05,8min时变为20/80/0.05。
化合物                   仪器 检测限 (fmol)   1 L (5 min 取样) 96 L (8 小时取样)
LOD (ng/m³) LOQ (ng/m³)
(50 x LOD)
LOD (ng/m³) LOQ (ng/m³)
(50 x LOD)
MIC 0.6 6.8 340 0.071 3.6
EIC 2 29 1400 0.29 15
PIC 0.3 5.1 250 0.053 2.7
PhI 0.5 12 590 0.12 6.2
HDI 0.05 1.7 84 0.018 0.9
2,6-TDI 0.02 0.7 35 0.007 0.4
2,4-TDI 0.01 0.3 17 0.004 0.2
IPDI 1 0.06 2.7 130 0.028 1.4
IPDI 2 0.04 1.8 89 0.019 0.9
4,4’-MDI 0.03 1.5 75 0.016 0.8
 支持数据-异氰酸酯低聚体
采用HPLC-MS/MS分析低聚体的分析条件
仪器:安捷伦 1100 LC-MS/MS;色谱柱:Ascentis® Express C18, 5 cm × 2.1 mm, 2 µm (产品编号 53811- U); 流速:0.4 mL/min;温度:室温;加样体积:2 µL;流动相组份:[A] 95:5 (0.05% 甲酸溶于水);(0.05% 甲酸溶于乙腈); [B] 95:5 (0.05% 甲酸溶于乙腈);(0.05% 甲酸溶于水:梯度洗脱:在2min内,由60% 至 80% B, 保持3min, 在0.1min内至 100% B, 保持 9.9 min, 在0.1min内变为 60% B, 保持 3.9 min
采用HPLC-MS/MS分析低聚体的分析条件
多聚-MDI (pMDI)
 HDI 和IPDI 加成物
HDI 和IPDI 加成物
TWA取样
使用ASSET EZ4-NCO采样器从曝光室采集不同采样时间的重复空气样本。采用气液两相渗透技术,暴露室内异氰酸酯浓度可持续产生,以保持其恒定浓度。采样时间长达10小时(600min)且与采样量具有线性响应关系;说明取样器容量大,稳定性好。
采样时间与异氰酸酯采样量的相关性
 应用/研究
采样技术受美国专利号US 7,700,045 B2保护;2010年4月20日。
方法:
ISO 17734-1:2013,液相色谱-质谱法测定空气中有机氮化合物
第1部分:使用二丁胺衍生物的异氰酸盐。作者:Gunnar Skarping, Marianne Dalene and Daniel Karlsson 
第2部分:胺和氨基异氰酸酯使用二丁胺和氯甲酸乙酯衍生物。
作者:Gunnar Skarping, Marianne Dalene和Daniel Karlsson
在以下的ISO技术报告中,该技术被描述为唯一涵盖所有情况的方法:
ISO/TR 17737:2012, 工作场所的空气-取样和分析空气中异氰酸酯的分析方法选择指南
Authors: Gunnar Skarping, Marianne Dalene and Daniel Karlsson 
Publications:
Isocyanates, Amines and Alkanolamines: Sampling, Chromatography and Detection
Author: Riddar, Jakob B,
Affiliation: Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, Stockholm University, P.O. Box 460, S-28124 Hassleholm, Sweden
Journal: Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic), 2013
Dry Sampling of Gas-Phase Isocyanates and Isocyanate Aerosols from Thermal Degradation of Polyurethane
Authors: Daniel Gylestam, Jakob B Riddar, Marianne Dalene and Gunnar Skarping
Affiliation: Department of Analytical Chemistry, Work Environment Chemistry, Stockholm University, P.O. Box 460, S-28124 Hassleholm, Sweden
Journal: Annals of Occupational Hygiene, 2013, Aug 9
Solvent-Free Sampling with Di-n-Butylamine for Monitoring of Isocyanates in Air
Authors: Asa Marand, Daniel Karlsson, Marianne Dalene and Gunnar Skarping
Affiliation: Department of Analytical Chemistry, Work Environment Chemistry, Stockholm University, P.O. Box 460, S-28124 Hassleholm, Sweden
Journal: Journal of Environmental Monitoring, 2005, 7, 335-343
Determination of Airborne Isocyanates as Di-n-Butylamine Derivatives Using Liquid Chromatography and Tandem Mass Spectrometry
Authors: Daniel Karlsson Jakob Dahlin, Asa Marand, Gunnar Skarping, Marianne Dalene
Affiliation: Department of Analytical Chemistry, Work Environment Chemistry, Stockholm University, P.O. Box 460, S-28124 Hassleholm, Sweden
Journal: Analytica Chimica Acta, 2005, 534, 263-269
 分析服务实验室
欧洲提供的分析服务
欧洲提供的分析服务Institut für Umwelt- und Arbeitsplatzanalytik Burkon GmbH
Raudtener Straße 19b/21
90475 Nürnberg
Germany
Office
Phone 0911 / 834066
Fax 0911 / 98333344
E-mail info@ifu-burkon.de
Contact Dr. Bernd Seubert (b.seubert@ifu-burkon.de)
Institut für Umwelt- und Arbeitsplatzanalytik Burkon GmbH (IfU Burkon GmbH)是一家主要从事环境种和工作场所化学试剂测量的工程公司。
该公司还是遵循DIN EN ISO/IEC 17025 和 § 29b Federal Immission Control Act (BImSchG)的一个测试实验室。它于1987年在纽伦堡成立。我们优质且经验丰富的人员由咨询工程师、化学工程师、化学师和实验室技术人员组成。实验室设备包括LC-MS/MS、GC-MS、GC-FID、IC、HPLC、UV、AAS等仪器。
欲详细了解IfU Burkon GmbH的全部商业活动,请浏览我们的网站(www.ifu-burkon.de)。
我们期待您的仔细,并保证准确和令人满意的答复。(返回页首)
Institutet För Kemisk Analys Norden AB (IFKAN)Institutet För Kemisk Analys Norden AB (IFKAN)
Esplanadgatan 9
SE-281 38 Hassleholm
Sweden
Contact: Mikael Adamsson
Office: +46-451-655-61
Email: mikael.adamsson@ifkan.eu
关于IFKAN:Institutet För Kemisk Analys Norden AB(IFKAN)专门从事开发分析服务的领域,主要分析空气、生物液体和组织以及各种材料中的异氰酸酯和胺。我们有合格和经验丰富的人员来审核和起草安全数据表。IFKAN目前参与多个研究项目,与跨国石油公司、跨国制药公司和家居公司合作。我们已经获得了一个庞大的分包商联系网络,专门从事他们的领域,这使我们有可能在大型分析研究和开发项目作为一个整体供应商。我们的客户来自各行各业,如职业健康服务、工程行业、制药行业和各种研究机构。IFKAN在瑞典的哈塞霍尔姆有一个实验室。公司成立于1999年,在瑞典隆德,并一直在不断发展。现在,IFKAN已有超过600多个客户。我们的客户大部分位于瑞典以外,年营业额的90%是出口销售。(返回页首)
ALS ScandanaviaALS Scandanavia AB
Besöksadress Maskinvägen 2
183 25 Täby
Sweden
Box 511
183 71 Täby
Tel 08-5277 5200
E-mail: info.lu@alsglobal.com
位于Täby的位ALS斯堪的纳维亚实验室专注于颗粒和材料分析、物理化学水分析和有机化合物的测定。我们也与ALS家族的其他实验室有着密切的合作。
总部位于Luleå,市场和贸易业务位于Täby。我们在奥斯陆、哥本哈根和赫尔辛基也有销售办事处,在哥德堡也有样品接收处。
返回页首)(
Hall Analytical Laboratories LimitedHall Analytical Laboratories Limited
Millbrook Business Centre
Floats Road Manchester M23 9YJ UK
Telephone: +44 (0)161 286 7889
Fax: +44 (0)161 286 7676
Email: info@hallanalytical.co.uk
霍尔分析实验室专门提供解决问题的分析服务。丰富的质谱和色谱仪器,结合经验丰富和熟练的科学家,确保我们的客户可以对结果有最大的信心。
专家:
质谱和色谱
数据解读
样品分析
环境分析
方法开发
方法验证
技术转让
培训-仪器和样品准备
分析领域:
环境样本(二恶英、呋喃、多环芳烃、多氯联苯)
医药杂质和降解物
工业化学品
萃取物和溶出物
未知样本识别
定量分析
石油化工
农用化学品
泡沫
GLP Statutory Instrument (1999, No. 3106)
GLP Statutory Instrument (2004, No. 994)
(返回页首)
北美提供的分析服务
ALS EnvironmentalALS Environmental
960 West LeVoy Drive
Salt Lake City, UT 84123
Phone: 801-266-7700
Toll Free: 800-356-9135
Fax: 801-268-9992
www.alsglobal.com
为ASSET提供全面的分析服务
ALS Environmental在全球范围内提供各种尖端的、最先进的检测服务。作为分析化学的领导者,ALS是一个多元化的国际实验室集团,分布在澳大利亚、北美、南美、非洲、亚洲和欧洲。
ALS盐湖城,原DataChem实验室,是一家领先的工业卫生分析服务提供商,提供高质量的数据,以帮助我们的客户促进人类健康。自1974年被美国工业卫生理事会(AIHA)认证以来,我们引以为豪地为国家职业安全与健康研究所提供了32年的一流合同实验室。ALS-SLC经过NELAC认证,为政府和私人客户提供环境分析服务,如EPA、DoD和DOE,以及众多的环境工程公司。为了支持环境调查和监测项目,ALS-SLC使用SW-846和EPA方法,对包括地下水、地表水、废水、土壤、污泥和危险废物在内的各种样品基质进行了全面的有机和无机分析。
此外,我们提供分析服务,协助现场调查人员的检测和清除工作,针对各种样品基质提供真菌、内毒素和细菌分析,包括微生物培养技术、分光光度法、显微镜和GC/MS方法。(返回页首)
Bureau VeritasBureau Veritas
Industrial Hygiene
22345 Roethel Drive
Novi, MI 48375
Phone: 248-344-1770
US (toll-free): 800-806-588
Fax: 248-344-2656
Email: LabonLine@us.bureauveritas.com
关于必维国际检验集团:一家专注于质量保证、健康、安全和环境(QHSE)服务领域的全球性公司。必维国际检验集团在北美60多个办事处拥有2400多名QHSE专业人员,为企业提供风险预防和绩效提升的解决方案,帮助企业通过我们的技术和监管专长而创造长期价值。必维国际检验集团是一个在140个国家,拥有由900个办事处和实验室组成的网络。该公司拥有40000多名员工和超过300000多名客户。
我们利用我们在OSHA、ACGIH、NIOSH、ANSI等行业标准或指南方面的专业知识,评估行业卫生程序、政策、项目和潜在风险—制定相关建议,保护员工健康,同时减少裁员、加快项目进度和降低成本。我们通过制定长期战略,以确保持续一致、改进流程以及支持最佳管理实践。从代工厂到航空航天制造商,从小企业到企业巨头,我们都拥有丰富的行业经验,因此我们能够快速准确地定位,并为更健康的工作场所提供切合实际的、针对客户的解决方案。通过与客户建立以诚信、责任、专业技术及效率为基础的关系,必维国际检验集团为新兴、即时及长远的工业卫生问题提供有效的解决方案。
能力:
  • ASSET EZ4-NCO异氰酸酯干燥采样器
  • 工业卫生分析全面服务的服务提供商
(返回页首)
澳大利亚和新西兰提供的分析服务
SGS AustraliaSGS Australia
Melbourne Office
10/585 Blackburn Rd Notting Hill, VIC, 3168, Australia
Phone: +61 (0)3 9574 3301;  Mobile: 0407 058 050
Email: adam.atkinson@sgs.com
Website: www.au.sgs.com
澳大利亚SGS提供Supelco Asset EZ4-NCO干式采样器的分析服务。分析在我们最先进的墨尔本实验室由LC/MS进行,具有灵敏度和特异性。
澳大利亚SGS提供一系列专业的、高科技的、常规的和非常规的分析服务。在包括环境空气,堆积来源,流程流和OH&S等各种各样来源种,我们通过为更困难和更复杂的项目提供优质和按时交付的结果,建立了良好的声誉。澳大利亚SGS其它ISO17025广泛认证分析范围。
我们在阿德莱德、墨尔本、悉尼和布里斯班设有办事处,但接收来自世界各地的样品。当你需要的时候,在澳大利亚和海外获得保证结果的领先的技术和专业知识。经验和多学科技术意味着我们的员工将为您提供一个分析解决方案。专业的技术服务,以及解决更困难和更具挑战性的项目的意愿,将确保您将得到结果。
(返回页首)
 商标
ASSET, Ascentis – Sigma-Aldrich Co. LLC.
ISO-CHEK 是Omega Specialty Instrument Co.的一个注册商标。
 材料