全新Supelco® Intuvo GC色谱柱!
-匹配Agilent Intuvo GC系统
Gas Chromatography Columns for the Agilent® Intuvo GC System
气相色谱在日常生活和工作中扮演重要角色。近期,Supelco®开发一系列Intuvo GC色谱柱(47个)和芯片(4个),完全匹配Agilent Intuvo 9000 GC系统:
  • 1.超低柱流失SLB-1ms/SLB-5ms/SLB-35ms/SLB-PAHms:可实现高灵敏气质分析与多环芳烃分析;
  • 2. 独家专利离子液体气相色谱柱:SLB-IL60/SLB-IL60I/SLB-IL76I/SLB-IL111I/WATERCOL 1910,柱流失低,耐温上限高,可实现37种脂肪酸甲酯与顺反异构体分析,水分含量高灵敏度分析;
  • 3. 独特固定液手性色谱柱:CHIRALDEX G-TA/CHIRALDEX B-DM,改性环糊精固定液,两者组合可实现50%左右手性分子拆分。
 Intuvo GC色谱柱详细列表: