用于库仑卡尔费休滴定的 Aquastar® 试剂
库仑滴定法卡尔费休滴定法适用于极低的含水量,或用于测定昂贵物质或小样品的水分。使用我们的 Aquastar 系列库仑卡尔费休试剂,可以测定低于 10.000 ppm 到 10ppm 的精确水分含量。库仑试剂可用于有隔膜和没有隔膜的滴定池。无论您的应用是哪一种,高品质的 Aquastar 库仑试剂将为您确保准确和可重复的结果。
库仑卡尔费休滴定原理
库仑卡尔费休滴定法是一种绝对法。反应所需的碘在滴定池中通过发生器电极上的阳极氧化自动产生。与容量滴定相比,滴定所需的碘滴定剂是在滴定池本身通过发生器电极上碘的阳极氧化产生的。通过测量反应开始到完成的过程中氧化所需的电流来确定含水量。用于库仑测定的测量池包括阳极室和阴极室,可以用隔膜隔开它们可以被隔膜隔开。
卡尔 费休滴定过程
卡尔 费休滴定过程   
预滴定
  • 消除滴定池中的环境湿度
  • 卡尔费休溶剂中微量水的消除
  • 消除滴定池(壁;电极,塞子)中的附着水分
 仪器
 检查
  • 测试仪器和电极是否正常工作,以确保获得准确的结果
 样品测定
  • 样品需要完全溶解或分散在合适的溶剂中
  • 从样品中完全提取水
Aquastar 库仑试剂
我们的卡尔费休库仑试剂在准确和可重复测定水领域的应用已超过 40 年。我们的全套试剂包括方便使用的 CombiCoulomat 试剂,其优点是即使在隔膜细胞中,也只需要一种试剂。这简化了应用过程并排除了任何错误风险。.
此外,我们还提供用于阳极和阴极电池的独立试剂以及用于无油污电池的试剂。我们所有的库仑试剂都不含氯仿。对于油样,可加入二甲苯、甲苯或癸醇等溶剂。
优势优势
  • 快速分析,快速预滴定
  • 对于含水量低的样品
  • 区分端点以确保结果的可信度
  • 可靠和一致的高质量,可重复的可用结果
  • 使用 CombiCoulomat 熔块时只需一种试剂
我们的 Aquastar CombiCoulomat 无熔块设计用于卡尔费休库仑滴定,无需隔膜,也可用于阳极和阴极电池中带有隔膜的电池。
Aquastar CombiCoulomat 熔块.
一种为库仑电池设计的试剂,用于快速和精确测定非常低的含水量,也可用于阳极和阴极电池。
Aquastar Coulomat A-NC/Aquastar Coulomat C-NC
对于带有隔膜的细胞,每个细胞都需要试剂。如果选择单独的阳极电解液和阴极电解液试剂,Aquastar Coulomat C-NC 和 A-NC 都是可用的。
 材料
如果您在查找所需产品时遇到问题,请 联系我们的客户支持 以获取帮助。