Aquastar® 体积法卡尔费休滴定试剂
 Aquastar® 体积法卡尔费休滴定试剂
建议用体积法卡尔费休滴定法测定0.1 ~ 100%的样品中水分。采用我们的Aquastar®试剂进行卡尔费休滴定法水分检测,可以获得高滴定率、准确、可靠的结果。
 体积法卡尔费休滴定原理
在体积法卡尔费休滴定中,测定水分的原理是碘在水中氧化二氧化硫。样品水分通过测量卡尔费休滴定溶液的体积来确定。卡尔费休滴定溶液由酒精、缓冲碱、二氧化硫和已知浓度的碘组成,碘是达到滴定终点所必需的。样品完全溶解或分散在适当的溶剂中,严格排除大气中的水分,然后用卡尔费休滴定法滴定。当样品中所有的水都被消耗掉时,就可以用电位计测定产生的过量碘。
 卡尔费休滴定流程
卡尔费休滴定流程
预滴定
  • 消除滴定池中的环境水分
  • 消除卡尔费休溶剂中的痕量水分
  • 消除滴定池(壁;电极、制动器)中附着水分
滴度测定
  • 确定卡尔费休滴定溶液的正确浓度
  • 修正滴定管的影响,处理和环境使用的滴定标准
样本测定
  • 在适当的溶剂中完全溶解或分散的样品
  • 从样品中完全提取水分
 Aquastar® 体积法试剂
我们的体积法卡尔费休滴定综合产品线为各种应用提供了广泛的试剂:
 材料
如果您找不到您所需的试剂 请 联系我们的客户支持部门寻求帮助。