Aquastar®卡尔费休滴定用水标准品
精确的水分测定始终是一个挑战性的课题。使用我们的 Aquastar 水标准品,一系列优秀的水测定标准,您将获得可信赖的结果。
优点
  • 可靠性:高精度
  • 透明性:在我们的 ISO 17025 认证实验室中测量
  • 文件:根据 ISO 指南 31 对参考材料进行认证
  • 精密性:高的批次间一致性
我们的 DIN EN ISO/IEC 17025 认证测试和校准实验室中相应的认证水标准卡尔费休滴定意味着您能够应对所有内部和外部主管部门要求的审计和检查。使用卡尔费休滴定法测定水分是测定 0.01%~100% 范围内水分最精确、最快速的方法之一,可用于多种样品。
我们的卡尔费休 QC 实验室的DIN EN ISO/IEC 17025 认证
在欧盟内部和全世界,越来越多的人要求分析结果更加透明和具有可比性。使用卡尔费休方法测定水分时尤其如此。为了确保这一点,必须采用可靠的标准物质。Aquastar 系列产品提供了一系列优秀的标准。它们除了用于监测卡尔费休设备和进行体积卡尔费休试剂的效价测定外,还可用于检查结果,以评估其准确性。为了确保最高的质量,我们的 Aquastar 标准品是在最严格的控制下生产的,并且使用我们的 DIN EN ISO/IEC17025 认证卡尔费休滴定校准实验室中的验证程序进行准确测量。
 材料
如果您在查找所需产品时遇到问题,请联系我们的客户支持以获取帮助。