Supelco SPME纤维选择指南
如果您没找到符合样品采集要求的纤维,我们可以提供定制报价
 纤维选择指南
分析物类型 推荐的纤维
气体和低分子量化合物(MW 30-225) 75 μm / 85 μm Carboxen/聚二甲基硅氧烷
挥发物(MW 60-275) 100 μm聚二甲基硅氧烷
挥发物、胺和硝基芳香化合物(MW 50-300) 65 μm聚二甲基硅氧烷 / 二乙烯基苯
极性半挥发物(MW 80-300) 85 μm聚丙烯酸酯
非极性高分子量化合物(MW 125-600) 7 μm聚二甲基硅氧烷
非极性半挥发物(MW 80-500) 30 μm聚二甲基硅氧烷
醇和极性化合物(MW 40-275) 60 μm Carbowax(PEG)
风味化合物:挥发物和半挥发物,C3-C20(MW 40-275) 50 / 30 μm二乙烯基苯 / Carboxen,在StableFlex纤维上的聚二甲基硅氧烷上
痕量化合物分析(MW 40-275) 50 / 30 μm二乙烯基苯 / Carboxen,在2 cm StableFlex纤维上的聚二甲基硅氧烷上
胺和极性化合物(仅供HPLC使用) 60 μm聚二甲基硅氧烷 / 二乙烯基苯
 选择诀窍及典型应用
在SPME中,您可以使用聚合物包被的熔凝石英纤维,通过浸泡萃取或顶空萃取,从液体样品中吸收分析物,或者通过顶空萃取,从固体样品中吸收分析物。通过将纤维暴露在GC的注射口,或者SPME / HPLC界面的解吸室中,将分析物从纤维中解吸。
根据分析物的分子量和极性,确定所需的纤维类型。
  • 低分子量或挥发性化合物通常需要100 μm聚二甲基硅氧烷(PDMS)包被的纤维。
  • 更大分子量或半挥发性化合物可使用30 μm PDMS纤维或7 μm PDMS纤维更有效地提取。
  • 要想从极性样品中提取极性极强的分析物,则使用85 μm聚丙烯酸酯包被的纤维。
  • 挥发性较高的极性分析物,例如醇类或胺类,则使用65 μm聚二甲基硅氧烷 / 二乙烯基苯(PDMS / DVB)包被的纤维更有效地吸附和更快地释放。
  • 60 μm PDMS / DVB纤维是HPLC的通用纤维。
  • 对于痕量挥发物分析,使用75 μm PDMS / Carboxen纤维。
  • 对于扩展系列的分析物(C3-C20),在PDMS纤维上使用50 / 30二乙烯基苯 / Carboxen。
大多数这些纤维与HPLC溶剂相容,但100 μm和30 μm PDMS包被的纤维不能与己烷一起使用。SPME纤维夹有两种版本,一种供手动使用,一种供自动采样器使用或与我们的SPME / HPLC界面配合使用。两个版本都具有以下特点:
  • 可用手上紧的针座组件便于快速更换纤维。
  • 管上的视窗,可根据针座色码识别纤维。
手动夹有一个可调针规,可控制纤维进入样品小管或注射口的深度。弹簧将纤维缩回到保护针中,并且锁定机构在提取或解吸期间将纤维固定在暴露位置。
自动夹在设计上与手动夹相似。自动采样器控制纤维移动,使其自动提取样品。自动夹也需要与SPME / HPLC界面一起使用。
SPME便携式采样器是一种专业化手动SPME夹,可以在现场浓缩来自空气或水体的有机物,然后将其储存起来运输到实验室。
SPME的一些典型应用是:
  • 水样的环境分析
  • 顶空分析聚合物和固体样品中的痕量杂质
  • ppt气味分析
  • 食品的风味分析
  • 纵火 / 爆炸样品的法医分析
  • 毒理学分析:血液中的酒精或尿液 / 血清中的药物
  • 表面活性剂、其他工业应用
 重要资源