UHPLC-MS溶剂,时刻追求更高的灵敏度
在进行高度灵敏的UHPLC-MS分析时,如何才能最大限度地降低噪音及其他信号?我们全新的高端UHPLC-MS溶剂以其低基线噪音和高质谱清晰度而树立了新标杆。该溶剂先进技术生产,性能超出所有预期,不论在ESI/APCI正负电离模式下都能确保快速可靠地获得结果。
由于其背景噪音及离子抑制水平极低,电离效率好,灵敏度高,同时也延长了色谱柱的使用寿命。所有UHPLC-MS溶剂都最大程度地降低了聚乙二醇(PEG)杂质的含量限值,确保您对结果充满信心。该产品可满足科研及质检领域中高规格的UHPLC-MS要求,例如蛋白质组学、代谢组学以及环境、临床、食品或工业检测等应用。
UHPLC-MS溶剂的特点和优势
  • 专为UHPLC-MS和UHPLC-UV而设计,并进行了相应的适用性测试,确保分析灵活性
  • 在正负ESI及APCI MS模式下性能稳定,在任何重要的MS模式下均可确保低检测限和分析置信度(测试1)
    • ESI/APCI (+) < 2 ppb
    • ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • 杂质含量极低:确保无干扰的基线(测试2)
  • 采用0.2 μm滤器过滤(测试3)
    • 延长HPLC系统中滤器及机械组件的寿命
    • 降低色谱柱的堵塞风险
  • 采用硼硅酸盐玻璃瓶包装:最大限度降低金属离子污染
  • 设计为GL45瓶口,可方便直接与仪器连接
  • 痕量金属杂质含量低:最大限度减少金属离子加合物的形成––<5ppb
  • 我们所有UHPLC-MS溶剂产品的聚乙二醇(PEG)杂质含量都极低,能确保可靠的分析结果(PEG的S/N信噪比<50)
UHPLC-MS溶剂订购信息
UHPLC-MS溶剂产品 UHPLC-MS溶剂包装规格 UHPLC-MS溶剂货号
UHPLC-MS溶剂的LiChrosolv® 乙腈 1L 1.03725.1002
2L 1.03725.2002
UHPLC-MS溶剂的LiChrosolv® 甲醇 1L 1.03726.1002
2L 1.03726.2002
UHPLC-MS溶剂的LiChrosolv®  1L  1.03728.1002
2L 1.03728.2002
1.03728.2002
1.03728.2002
1.03728.2002
1.03728.2002
1.03728.2002
1.03728.2002
1.03728.2002
Detection limit analysis for UHPLC-MS溶剂
采用UHPLC-MS溶剂的LiChrosolv®乙腈进行的UHPLC-MS梯度测试表明,可在极低的背景干扰下清晰检测和鉴定1 ppb利血平(Reserpine)、500 ppt扑灭津(Propazine)以及4 ppb泼尼松龙(Pprednisolone)。
测试条件:采用UHPLC-MS溶剂的LiChrosolv®乙腈和LiChrosolv®水进行从2%乙腈至98%乙腈的UHPLC-MS梯度洗脱。UHPLC色谱柱:Supelco Ascentis® Express C18,2 μm,2.1 x 30 mm。MS仪器类型:Q-TOF。检测模式:ESI (+)。
UHPLC-MS Analysis- Limit of detection
Figure 1. UHPLC-MS chromatograms showing that the signals for 500 ppt propazine, 1 ppb reserpine, and 4 ppb prednisolone are all higher than the background signal.
Methanol UHPLC-MS溶剂 baseline competitor comparison
将UHPLC-MS的LiChrosolv®甲醇(蓝线)与其他两种UHPLC-MS品牌进行比较。UHPLC-MS的LiChrosolv®甲醇表现出了平稳的基线以及与其他品牌相比最低的杂质含量(截至目前)。两款高纯度UHPLC-MS品牌A和B都表现出了基线漂移及显著的杂质峰。
UHPLC-MS solvent competitor analysis
Figure 2. UHPLC-MS chromatograms comparing the baseline of our high purity ® solvents against those of two competitors.
测试条件: 采用UHPLC-MS的LiChrosolv®甲醇和LiChrosolv®水进行从2%甲醇至98%甲醇的UHPLC-MS梯度洗脱。UHPLC色谱柱:Supelco Ascentis® Express C18,2 μm,2.1 x 30 mm。检测模式:ToF-MS(ESI (+))。
Acetonitrile UHPLC-MS溶剂 particle size competitor comparison
对UHPLC-MS的LiChrosolv®乙腈及另一款UHPLC-MS级溶剂品牌进行颗粒浓度测量。颗粒浓度按不同的粒径范围进行划分。在所有分析的粒径范围中,品牌C均展现出了明显更高的颗粒浓度。低颗粒浓度可延长HPLC系统中滤器及机械组件的寿命,并降低色谱柱堵塞的危险。而高颗粒浓度则相反,并可能会造成对杂质的检测。
测试条件:溶剂样品采用基于光衍射技术的颗粒计数器(RION KS-40BF)进行五次测量。
Solvent particle concentration
Figure 3. Particle size analysis in LiChrosolv® acetonitrile for UHPLC-MS versus an equivalent competitor UHPLC-MS grade solvent.
Solvent Supplier > 0.2 µm Particles/10 mL > 0.3 µm Particles/10 mL 0.5 µm Particles/10 mL 1 µm Particles/10 mL 2 µm Particles/10 mL
Acetonitrile Merck KGaA, Darmstadt, Germany 2 784 ± 58 828 ± 15 83 ± 7 9 ± 3.2 0.6 ± 0.49
  Competitor C > 12 000 > 12 000 > 12 000 2 054 ± 52 456 ± 19