胆汁酸
BioFiles 2007, 2.7, 17.  
肝脏以胆汁酸的形式分泌多余的胆固醇。胆汁酸有两个用途:从体内清除不需要的胆固醇和帮助消化肠道中的脂质。胆汁酸在肝细胞中合成,这种合成受到核受体转录因子,肝 X 受体(LXR-α 和 LXR-β)的严格控制。通过特定的氧固醇衍生物激活 LXRs 可调节胆汁酸的合成和逆转胆固醇的运转。LXRs 可控制 7α-羟化酶的活化,后者是胆汁酸生物合成途径中的限速酶。这种酶将胆固醇转化为 7-羟基胆固醇。7-羟基胆固醇转化为两种主要胆汁酸(胆酸和鹅去氧胆酸)之一。(见图 1)胆汁酸然后被输送到肠道,在那里它们帮助吸收脂质。有些胆汁酸在此过程中丢失;然而,大部分输送到肠道的胆汁酸在回肠中被吸收再循环并返回到肝脏。在肝脏中形成糖和牛磺酸共轭胆汁酸并转移到胆囊储存,再次用作消化助剂。
胆汁酸生物合成途径
图 1。胆汁酸生物合成途径。
 材料