纤连蛋白
来源:George SitterleyBioFiles 2008, 3.8, 8.
纤连蛋白(FN)是一种多功能的细胞外基质糖蛋白,由两个几乎相同的分子量为220 kDa的二硫键交联的多肽组成。细胞纤连蛋白在结构和抗原性上都类似于血浆中的冷凝球蛋白,因此两者的多克隆抗体经常会交叉反应。对纤连蛋白分子的深入分析发现其含有多个功能和结构不同的区域,可以结合细胞表面、胶原蛋白、纤维蛋白原或纤维蛋白、补体、糖胺聚糖、蛋白多糖和肝素。大量研究显示,纤连蛋白可以增强细胞的黏附和扩散,并影响体内或培养中的细胞迁移路径。此外,有研究表明在恶性转化过程中,很多细胞失去了其表面连接的大部分纤连蛋白。纤连蛋白在细胞形态学、细胞骨架组织、吞噬作用、止血、胚胎分化和伤口恢复中都扮演重要角色。纤连蛋白可在体外由多种上皮细胞和间质细胞产生,包括:成纤维细胞、关节软骨细胞、成肌细胞、雪旺细胞、巨噬细胞、肝细胞和肠上皮细胞。细胞纤连蛋白存在于很多组织中,包括脾脏、淋巴结、扁桃体、血管壁、肝、肾、肌肉、皮肤、大脑和末梢神经。它存在于基底膜和疏松的结缔组织基质中。它也存在于血小板α-颗粒中,并可在激活后在血小板表面进行表达。
纤连蛋白(FN)是一种多功能的细胞外基质糖蛋白,由两个几乎相同的分子量为220 kDa的二硫键交联的多肽组成。
纤连蛋白
名称 来源 储存温度 附着的目标蛋白 使用浓度 货号
纤连蛋白,溶液 来自牛血浆 2-8°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 ‑ 5 μg/cm2 F1141
纤连蛋白,粉末 来自大鼠血浆 −20°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 ‑ 5 μg/cm2 F0635
超级纤连蛋白,溶液 来自人血浆和大肠杆菌 2-8°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 μg/cm2 S5171
纤连蛋白片段 III1-C,冻干粉 大肠杆菌 −20°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 0.45 μg/cm2 F3542
纤连蛋白黏附促进肽 - −20°C - - F3667
类纤连蛋白的蛋白聚合物,冻干粉 基因工程 - 建议用作细胞培养基质,2-10 μg/cm2 - F5022
纤连蛋白,冻干粉 来自牛血浆 −20°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 ‑ 5 μg/cm2 F4759
纤连蛋白,冻干粉 来自人包皮成纤维细胞 −20°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 ‑ 5 μg/cm2 F2518
纤连蛋白,冻干粉 来自人血浆 −20°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 ‑ 5 μg/cm2 F2006
纤连蛋白,液体 来自人血浆 2-8°C 上皮细胞、间质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞、内皮细胞 1 ‑ 5 μg/cm2 F0895
类纤连蛋白的工程蛋白聚合物,粉末 基因工程 - 建议用作细胞培养基质,2-10 μg/cm2 - F8141
材料