明胶细胞附着实验方案
作者: George SitterleyBioFiles 2008, 3.8, 10.
 明胶溶液,2%(货号:G1393
必须依据各个细胞系和应用确定最佳附着条件。
  1. 让明胶溶液在37°C下完全液化。
  2. 用5-10 μL明胶溶液/cm2(即0.1-0.2 mg/cm2明胶)包被培养表面。
  3. 在引入细胞和培养基之前至少干燥2小时。
 明胶(货号:G9391G1890G9136
必须依据各个细胞系和应用确定最佳附着条件。
  1. 在组织培养级水中溶解明胶,制备2%(w/v)溶液。
  2. 121°C,15 psi高温高压灭菌30分钟。
  3. 用5-10 μL明胶溶液/cm2(即0.1-0.2 mg/cm2明胶)包被培养表面。
  4. 在引入细胞和培养基之前至少干燥2小时。
 材料