血小板衍生生长因子(PDGF)
作者: Jennifer FriesBioFiles 2009, 4.5, 20.
血小板衍生生长因子是在哺乳动物血清中发现的主要有丝分裂原,在血栓形成过程中从血小板释放。1 PDGF 与多种细胞发生多功能作用,包括中胚层来源细胞的有丝分裂、细胞外基质合成增加以及中性粒细胞、单核细胞和成纤维细胞的趋化和活化。PDGF 对真皮和肌腱成纤维细胞、血管平滑肌细胞、神经胶质细胞和软骨细胞有促有丝分裂作用。PDGF 似乎与转化生长因子-1 相互作用以加速伤口愈合。2 然而,PDGF 在动脉硬化和瘤形成中也可能是致病的。3 使用瑞士 3T3 细胞或 NR6-3T3 成纤维细胞在培养物中检测所有 PDGF 产物的促有丝分裂活性。4
 血小板衍生生长因子(PDGF)
产品描述 来源 重组宿主 外形 含量测定 细胞类型受影响 类别编号
血小板源内皮细胞生长因子 Sf21 细胞 冻干粉末 利用人脐静脉内皮细胞在培养中测定人 PD-ECGF 的增殖活性。 血管内皮细胞 P5208-10UG
血小板源性生长因子 来自人血小板 - 冻干粉末 使用瑞士 3T3 细胞或 NR6-3T3 成纤维细胞在培养物中测试促有丝分裂活性。 软骨细胞,间叶细胞,成纤维细胞,神经胶质细胞,肌细胞 P8147-1VL
血小板源性生长因子 来自猪血小板 - 冻干粉末 使用瑞士 3T3 细胞或 NR6-3T3 成纤维细胞在培养物中测试促有丝分裂活性。 胶质细胞,神经胶质细胞,间叶细胞,软骨细胞,肌细胞 P8953-5UG
 血小板衍生生长因子-AA (PDGF-AA)
产品描述 来源 重组宿主 外形 含量测定 细胞类型受影响 类别编号
血小板衍生生长因子-AA 大肠埃希氏菌 冻干粉末 通过 BALB/c 3T3 细胞对胸腺嘧啶核苷摄取的剂量依赖性刺激来测量生物活性。 软骨细胞,胶质细胞,神经胶质细胞,间叶细胞,肌细胞 P3076-10UG
 血小板衍生生长因子 - AB (PDGF - AB)
产品描述 来源 重组宿主 外形 含量测定 细胞类型受影响 类别编号
血小板衍生生长因子 - AB 大肠埃希氏菌 冻干粉末 生物活性通过它在静止的 NR6R-3T3 成纤维细胞中刺激 3H-胸苷掺入的能力来测量。 软骨细胞,胶质细胞,神经胶质细胞,间叶细胞,肌细胞 P3326-10UG
 血小板衍生生长因子-BB (PDGF-BB)
产品描述 来源 重组宿主 外形 含量测定 细胞类型受影响 类别编号
血小板衍生生长因子-BB 大肠埃希氏菌 冻干粉末 生物活性通过它在静止的 NR6R-3T3 成纤维细胞中刺激 3H-胸苷掺入的能力来测量。 成纤维细胞,胶质细胞,肌细胞,软骨细胞,间叶细胞 P3201-10UG
血小板衍生生长因子-BB 来自大鼠 大肠埃希氏菌 冻干粉末 生物活性通过它在静止的 NR6R-3T3 成纤维细胞中刺激 3H-胸苷掺入的能力来测量。 胶质细胞,软骨细胞,肌细胞,间叶细胞,成纤维细胞 P4056-50UG
血小板衍生生长因子-BB 大肠埃希氏菌 冻干粉末 通过 BALB/c 3T3 细胞对胸腺嘧啶核苷摄取的剂量依赖性刺激来测量生物活性。 胶质细胞,肌细胞,间叶细胞,成纤维细胞 P4306-10UG
 材料
 参考文献
  1. Ross, R., et al., A platelet-dependent serum factor that stimulates the proliferation of arterial smooth muscle cells in vitro. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 71, 1207-1210 (1974).
  2. Pierce, G., et al., Platelet-derived growth factor and transforming growth factor-b enhance tissue repair activities by unique mechanisms. J. Cell. Biol., 109, 429-440 (1989).
  3. Ross, R., Atherosclerosis: a problem of the biology of arterial wall cells and their interactions with blood components. Arteriosclerosis, 1, 293-311 (1981).
  4. Raines, E., et al., Purification of human platelet-derived growth factor. Meth. Enzymol., 109, 749-773 (1985).