多聚-L-赖氨酸细胞附着实验方案
By: George Sitterley, BioFiles 2008, 3.8, 12.
 聚赖氨酸(货号:P7280P6407P7405P9155P6282P5899P4707*, P4832*)
必须确定每个细胞系和应用的最佳条件。
  1. 在5 mg聚赖氨酸中加入50 mL无菌组织培养水。
  2. 在培养表面进行无菌涂覆(1.0 mL/25 cm2)(仅仅)。轻轻晃动以确保涂层均匀。
  3. 5分钟后,将表面的溶液吸去,并使用无菌组织培养水彻底冲洗。
  4. 在加入细胞或培养基之前至少干燥2小时。
*注意:步骤1对于聚赖氨酸溶液*(货号:P4707P4832)并非必需。
 材料