聚赖氨酸
来源:George SitterleyBioFiles 2008, 3.8, 12.
在生物应用中,聚氨基酸可以帮助细胞和蛋白质附着在固体表面。在细胞培养中,多种细胞的正常附着、生长和发育都取决于附着因子和细胞外基质成分。一些细胞能够合成这些成分,其他的细胞则需要一个外源,特别是在无血清培养物中生长时。Sigma®提供了大量的无菌的经过细胞培养测试的聚氨基酸,用来促进细胞的附着、扩散、生长、形态、分化和运动。在组织化学应用中,D-赖氨酸和L-赖氨酸的聚合物都被用来涂覆载玻片以促进细胞附着。有报道称聚-L-赖氨酸可以促进ELISA板的蛋白涂覆。
Sigma提供多种分子量范围的多聚-D-赖氨酸和多聚-L-赖氨酸。聚赖氨酸可以加强细胞膜的负电离子和培养物表面附着因子的正电表面离子间的静电相互作用。当吸附到培养物表面后,它增加可用于细胞结合的带正电的位点的数量。
聚赖氨酸
多聚-L-赖氨酸是电荷增强剂;因此,它可以用于多种表面的涂覆。
 聚赖氨酸
聚赖氨酸名称  聚赖氨酸形式 聚赖氨酸分子量 聚赖氨酸浓度 聚赖氨酸储存温度 聚赖氨酸应用 聚赖氨酸货号
多聚-L-赖氨酸 过滤灭菌 70,000-150,000 0.01% 2-8°C 推荐作为细胞培养基质,每25 cm2使用0.5 mL 0.1 mg/ml溶液进行涂覆。必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。 P4707
多聚-L-鸟氨酸 过滤灭菌 过滤灭菌 30,000-70,000 0.01% 2-8°C 推荐作为细胞培养基质,每25 cm2使用0.5 mL 0.1 mg/ml溶液进行涂覆。 P4957
多聚-L-赖氨酸 过滤灭菌 150,000-300,000 0.01% 2-8°C 推荐作为细胞培养基质,每25 cm2使用0.5 mL 0.1 mg/ml溶液进行涂覆。必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。 P4832
多聚-D-赖氨酸 冻干粉,γ-辐射灭菌 平均摩尔质量30,000-70,000 - −20°C 摩尔质量>30,000的聚赖氨酸可以促进细胞在固体基质上的黏附。 P7280
多聚-L-赖氨酸 冻干粉,γ-辐射灭菌 30,000-70,000 - −20°C 推荐作为细胞培养基质,每25 cm2使用0.5 mL 0.1 mg/ml溶液进行涂覆。必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。 P9155
多聚-D-赖氨酸 冻干粉,γ-辐射灭菌 70,000-150,000 - −20°C 摩尔质量>30,000的聚赖氨酸可以促进细胞在固体基质上的黏附。 P6407
多聚-L-赖氨酸 冻干粉,γ-辐射灭菌 70,000-150,000 - −20°C 推荐作为细胞培养基质,每25 cm2使用0.5 mL 0.1 mg/ml溶液进行涂覆。必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。 P6282
多聚-D-赖氨酸 冻干粉,γ-辐射灭菌 >300,000 - −20°C 摩尔质量>30,000的聚赖氨酸可以促进细胞在固体基质上的黏附。 P7405
多聚-L-赖氨酸 冻干粉,γ-辐射灭菌 ≥300,000 - −20°C 推荐作为细胞培养基质,每25 cm2使用0.5 mL 0.1 mg/ml溶液进行涂覆。必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。 P5899
 材料