纤连蛋白细胞附着实验方案
来源:George Sitterley, BioFiles 2008, 3.8, 9.
 纤连蛋白实验方案
纤连蛋白(货号:F1141*, F0895*, F4759, F2006, F0635
  1. 必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。
  2. 在每mg蛋白质中加入1 mL无菌 H2O进行重建。在37°C溶解至少30分钟。可能留有少量未溶解的物质。这不会影响产品性能。
  3. 在无菌平衡盐溶液中稀释纤连蛋白,并以最小体积涂覆培养表面。
*注意:步骤1对于纤连蛋白溶液(货号:F1141F0895)并非必需。
不建议对重建的纤连蛋白进行冷冻和解冻,这会造成蛋白质的分解。
 在室温风干至少45分钟。可以吸去过量的纤连蛋白,但并非必需
 细胞纤连蛋白实验方案
细胞纤连蛋白 (货号:F2518
必须确定每个细胞系和应用的最佳附着条件。
  1. 加入0.5 mL无菌水进行重建。不可摇晃。静置溶解30分钟。可能留有少量未溶解的物质。这不会影响产品性能。
  2. 在无菌平衡盐溶液中稀释纤连蛋白,并以最小体积涂覆培养表面。
  3. 在室温风干至少45分钟。可以吸去过量的纤连蛋白,但并非必需。
 咨询科学家!
货号 F1141
(来自牛血浆的纤连蛋白)
  1. 选取哪种纤连蛋白产品用于涂覆培养表面以促进细胞生长? 
    当用于涂覆培养表面时,所使用的纤连蛋白的物种来源并不重要。促进结合的是所有纤连蛋白中都存在的RGD结合位点。
  2. 纤连蛋白溶液可以保存多久? 
    在无菌环境中,该产品可以在2-8°C保存至少一年。
  3. 纤连蛋白涂覆的平皿等可以保存多久? 
    在封闭的无菌容器或无菌封口袋中,经纤连蛋白涂覆的培养器皿可以在2-8°C保存2-4周。
 纤连蛋白水解片段
可以使用蛋白水解酶从血浆纤连蛋白中得到纤连蛋白片段。这些片段是绘制纤连蛋白分子区域的有用工具,其负责特异结合胶原和其他生物学相关的功能。
 产品目录
名称 形式 来源 储存温度  结合活性 货号
纤连蛋白水解片段 冻干粉  来自人血浆 −20°C 明胶结合片段 F0162 
纤连蛋白水解片段 冻干粉 来自人血浆 −20°C  肝素和明胶结合片段 F0287
纤连蛋白水解片段 冻干粉  来自人血浆 −20°C 肝素结合片段 F9911 
 材料