1 kb DNA 分子量标准
货号 D0428
产品描述
该DNA 1kb 分子量标准含有11个片段,其包含0.5至3 kb的500bp重复序列,3至6 kb的1 kb重复序列,以及6至10 kb的2 kb重复序列。
DNA 分子量标准片段大小:千碱基对(kb)
10.0
8.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
该产品以溶于10mM Tris-HCl,pH 8.0和1.0 mM EDTA的溶液中的形式提供。
DNA 1kb分子量标准适用于使用DNA电泳测定双链DNA的大小。该标准可用于琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶。该标准的推荐琼脂糖凝胶浓度为0.75%。
推荐上样量:5毫升
每个样品瓶可够上样次数:100
可针对不同的上样孔尺寸和个人偏好进行调整。
注意事项和免责声明
本产品仅供研发使用,不适用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据说明书。
制备说明
应使用凝胶上样缓冲液将该标准样品稀释至适当的上样浓度。
存储/稳定性
请将产品储存在-20°C。
材料
KAA,KH,MAM 09/11-1