线性流速与体积流量换算
附录7,摘自Affinity Chromatography Vol. 1: Antibodies, GE Healthcare, 2016
比较不同尺寸色谱柱的结果时,使用线性流速(cm/h)表示流量很方便。但是,流量通常采用体积流量(ml/min)的形式测定。通过以下公式,可实现线性流速与体积流量的相互换算。
从线性流速(cm/h)换算为体积流量(ml/min)
体积流量 (ml/min) = 线性流速 (cm/h)
60
× 色谱柱截面 (cm2)
体积流量 (ml/min) = Y
60
×   π × d2
4
其中
Y = 线性流速,单位 cm/h
d = 色谱柱内径,单位 cm
例如:
当XK 16/70色谱柱(内径1.6 cm)线性流速为150 cm/h时,体积流量是多少?
Y = 线性流速 = 150 cm/h
d = 色谱柱内径 = 1.6 cm
体积流量 (ml/min) = 150 × π × 1.6 × 1.6
60 × 4
= 5.03 ml/min
从体积流量(ml/min)换算为线性流速(cm/h)
线性流速 (cm/h) =   体积流量 (ml/min) × 60
色谱柱截面积 (cm2)
线性流速 (cm/h) =   = Z × 60 ×     4    
π × d2
其中
Z = 体积流量,单位 ml/min
d = 色谱柱内径,单位 cm
例如:
Tricorn 5/50色谱柱(内径0.5 cm)体积流量为1 ml/min,其线性流速是多少?
Z = 体积流量 = 1 ml/min
d = 色谱柱内径 = 0.5 cm
线性流速 =   1 × 60 ×     4    
π × 0.5 × 0.5
= 305.6 cm/h
从体积流量(ml/min)换算为加样针流速
1 ml/min = 约HiTrap 1 ml色谱柱30滴/min
5 ml/min = 约HiTrap 5 ml色谱柱120滴/min
材料