Amicon® 超离心过滤器
浓缩蛋白质,别失去它。使用Amicon® Ultra过滤器浓缩,能可靠回收蛋白质。我们设计了Amicon® Ultra过滤器,它使用低结合Ultracel® 再生纤维素膜。与其他供应商的离心过滤器中的膜不同,Ultracel® 膜的设计和制造转化为更精确的截留分子量,使Amicon® Ultra过滤器成为蛋白质浓缩的最佳选择。
如何选择正确的Amicon® Ultra过滤器来浓缩蛋白质、DNA或其他感兴趣的大分子
  • 确定样品的起始体积
  • 确定您感兴趣的大分子的分子量(MW),并选择截留分子量(MWCO)比MW小2-3倍的超滤膜。
  • 选择包装大小
使用下表订购
 视频
Amicon® Ultra过滤器与竞争对手的离心浓缩器。虽然竞争对手的设备可能看起来过滤得更快,但蛋白质正在透过滤膜丢失。
 订货信息
产品编号 描述 最大初始样品体积
(mL)
最终浓缩(截留物)体积
(μL)
MWCO 数量 / 包装 加入购物车
UFC5003 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 3000 8
UFC5003 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 3000 24
UFC5003 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 3000 96
UFC5003 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 3000 500
UFC5010 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 10000 8
UFC5010 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 10000 24
UFC5010 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 10000 96
UFC5010 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 10000 500
UFC5030 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 30000 8
UFC5030 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 30000 24
UFC5030 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 30000 96
UFC5030 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 30000 500
UFC5050 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 50000 8
UFC5050 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 50000 24
UFC5050 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 50000 96
UFC5050 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 50000 500
UFC5100 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 100000 8
UFC5100 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 100000 24
UFC5100 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 100000 96
UFC5100 Amicon® Ultra-0.5 离心过滤器 0.5 15–20 100000 500
UFC200324 Amicon® Ultra-2 离心过滤器 2 15–20 3000 24
UFC201024 Amicon® Ultra-2 离心过滤器 2 15–20 10000 24
UFC203024 Amicon® Ultra-2 离心过滤器 2 15–20 30000 24
UFC205024 Amicon® Ultra-2 离心过滤器 2 15–20 50000 24
UFC210024 Amicon® Ultra-2 离心过滤器 2 15–20 100000 24
UFC8003 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 3000 8
UFC8003 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 3000 24
UFC8003 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 3000 96
UFC8010 Amicon® Ultra-4 离心过滤器* 4 30–70 10000 8
UFC8010 Amicon® Ultra-4 离心过滤器* 4 30–70 10000 24
UFC8010 Amicon® Ultra-4 离心过滤器* 4 30–70 10000 96
UFC8030 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 30000 8
UFC8030 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 30000 24
UFC8030 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 30000 96
UFC8050 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 50000 8
UFC8050 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 50000 24
UFC8050 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 50000 96
UFC8100 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 100000 8
UFC8100 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 100000 24
UFC8100 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 4 30–70 100000 96
UFC9003 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 15 150–300 3000 8
UFC9003 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 15 150–300 3000 24
UFC9003 Amicon® Ultra-4 离心过滤器 15 150–300 3000 96
UFC9010 Amicon® Ultra-4 离心过滤器* 15 150–300 10000 8
UFC9010 Amicon® Ultra-4 离心过滤器* 15 150–300 10000 24
UFC9010 Amicon® Ultra-4 离心过滤器* 15 150–300 10000 96
UFC9030 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 30000 8
UFC9030 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 30000 24
UFC9030 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 30000 96
UFC9050 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 50000 8
UFC9050 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 50000 24
UFC9050 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 50000 96
UFC9100 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 100000 8
UFC9100 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 100000 24
UFC9100 Amicon® Ultra-15 离心过滤器 15 150–300 100000 96
* 已通过认证用于临床应用。