消泡剂
 产品描述
消泡剂一般是下述两种基本类型的合成物或者两者的混合物。有机消泡剂是合成的。硅类消泡剂通常被认为是硅氧烷聚合物,也是合成的。我们的供应商普遍认为确切的成分是专有的。
产品A6582A6457A8582是分子生物级的,并已经于细菌发酵中进行测试。当大肠杆菌和枯草芽孢杆菌在有效浓度的消泡剂存在的极品肉汤(Terrific Broth)中生长时,未发现显著抑制现象。这些产品可根据要求提供单独的数据表。
 有机消泡剂
消泡剂 204(A6426A8311
消泡剂204含有100%活性成分,是一种有机非硅聚丙烯基聚醚分散体的混合物。它不含矿物油。消泡剂204本身可被视为一种表面活性剂,但其不含其他表面活性剂。该产品是合成的,并非来源于动物或植物。消泡剂204可以反复灭菌。消泡剂204的良好的流动性使得它可以根据需要被泵入发酵罐。
当用于微生物培养基时,Sigma建议其起始浓度在0.005%到0.01%之间。需要确定不同应用中消泡剂的最佳用量。消泡剂204在低于15 °C时可以溶于甲醇、乙醇、甲苯、二甲苯、全氯乙烯和冷水中, 不溶于热水和乙二醇。外观:
无色透明的粘稠液体
密度:1.01 g/ml
粘度:400 cps
浊点:在1%水溶液中为18.0-21.0 °C
A8311经过高压灭菌,适用于无菌条件。
注意: 消泡剂204(100%有机消泡剂)取代消泡剂289(99%有机消泡剂外加1%硅乙二醇作为铺展性增强剂)。
 硅类消泡剂
该类消泡剂的活性成分是一种硅类聚合物,其分子量范围在3,200到16,500 Da之间。该产品含有10到40微米大小的颗粒,并可通过过滤除去。
硅类消泡剂是悬浮液,在样品从容器中取出前必须搅拌以确保取样的代表性。为了从玻璃器皿上除去这些消泡剂的残留,需要使用热的肥皂水清洗玻璃器皿,随后使用酒精(异丙醇)清洗或漂白。
高压灭菌可能会导致相分离,并可能需要重新混合乳状液。每种消泡剂乳状液中存在不同的乳化剂。
消泡剂乳状液B、C和Y-30含有防腐剂以防止微生物生长。稀释材料的长期保存可能会降低其抗微生物效果并需要添加额外的防腐剂。
消泡剂A浓缩液(A5633A6582
消泡剂A浓缩液是一种非常有效的泡沫抑制剂,可用于水相或非水相体系。它是100%活性硅类聚合物。不存在乳化剂。消泡剂A浓缩液在1-100 ppm范围通常是有效的。消泡剂A浓缩液可以缓慢混合3-10份丙二醇(水相)或植物油(非水相)进行稀释。) 该产品在pH5-9范围内稳定。消泡剂A浓缩液可被直接加入发酵培养基中,但不建议将其按需要被泵入发酵罐。
外观:灰色液体
密度:25 °C下0.97 g/ml
消泡剂B乳状液 (A5757)
消泡剂B乳状液是一种水相乳状液,含有10%的活性硅。它含有与消泡剂乳状液C和Y-30中不同的非离子型乳化剂。
消泡剂B乳状液可以用3-10份冷水预稀释以促进分散。预稀释的悬浮液应立即使用。消泡剂B乳状液在1-100 ppm范围内通常是有效的。消泡剂B乳状液良好的流动性使得它可以按需要被泵入发酵罐中,同时充分搅拌以分散消泡剂。
外观:白色乳状液
pH: ~6.5
密度:25 °C下1.0
A8011 消泡剂C乳状液
消泡剂C乳状液是一种含有30%活性硅的水相乳状液。它含有与消泡剂乳状液B和Y-30中不同的非离子型乳化剂。
消泡剂C乳状液可以用3-10份冷水预稀释以促进分散。预稀释的悬浮液应立即使用。
消泡剂C乳状液在1-10 ppm范围内通常是有效的。消泡剂C乳状液良好的流动性使得它可以按需要被泵入发酵罐中,同时充分搅拌以分散消泡剂。
外观:白色乳状液
pH: ~3
密度:25 °C下1.0
消泡剂Y-30乳状液 (A5758A6457
消泡剂Y-30乳状液是一种含有30%活性硅的水相乳状液。它含有与消泡剂乳状液B和C中不同的非离子型乳化剂。
消泡剂Y-30乳状液可以用3-10份冷水预稀释以促进分散。预稀释的悬浮液应立即使用。消泡剂Y-30乳状液在1-100 ppm范围内通常是有效的。消泡剂Y-30乳状液良好的流动性使得它可以按需要被泵入发酵罐中,同时充分搅拌以分散消泡剂。
外观:白色乳状液
pH: ~3
密度:25 °C下1.0
消泡剂SE-15 (A8582)
消泡剂SE-15是含有活性硅类聚合物和非离子型乳化剂的10%乳状液。该消泡剂是水溶性的,在热和冷两种体系下均有效。它可反复使用高压灭菌。消泡剂SE-15 良好的流动性使得它可以按需要被泵入发酵罐中。
外观:乳白色液体
密度:1.0 g/ml
粘度:2000 cps
 注意事项及免责声明
本产品仅供研发使用,不适用于药物、家庭或其他用途。有关有害物及其安全处理方法的信息,请参阅安全数据表。
 储存 / 稳定性
消泡剂建议室温保存。
 操作步骤
消泡剂应该在发泡开始前加入。或者,可以将消泡剂涂抹在填充喷嘴、处理容器的边缘或者悬浮在发泡系统上方的筛网上。消泡剂最常见的一种应用是用于微生物发酵。
由于无法预测在特定应用时消泡剂的有效性,因此需要对消泡剂进行测试,以确保在每种微生物的具有代表性的培养条件下,都有足够的消泡效果。需要测试的影响因素包括最终实验条件或者发酵条件下的培养基组成、温度、pH、混合和通气等变量。如果在这些测试条件下消泡剂无效,则可以加入更多的消泡剂或者测试另一种消泡剂。
应用
硅类消泡剂在微生物发酵技术中的应用。1
在搅拌式和鼓泡式生物反应器内添加血清或无血清的培养基中,泡沫的形成和随后泡沫层内细胞的损伤/损失被发现是影响细胞生长和单克隆抗体(MAb)产生的主要问题。培养基中的表面活性剂通过改变气泡的性质以及形成泡沫的质量深刻影响了细胞的生长。2 通过向鼓泡塔内的杂交瘤细胞悬浮液中添加高浓度的硅类消泡剂,可以减少在使用没有保护成分的培养基时的死亡率。3
研究者研究了添加了含硅聚醚的非离子型Triton™ X-100表面活性剂溶液中的消泡剂,即所谓的“浊点消泡剂”的作用机制。对浊点(CP)的研究发现,由于混合胶束的形成,Triton™ X-100/含硅聚醚混合系统的CP介于泡沫和消泡剂表面活性剂的CP之间。4
在分析之前,使用超临界二氧化碳从血浆中直接提取药物。超临界流体直接从掺有中性(黄酮)或酸性(酮咯酸)药物的血浆样品中通过。需要在提取前在血浆中加入消泡剂,以防止因超临界流体使血浆蛋白质变性从而引起的节流器堵塞。5
 参考文献
  1. Zalay, L., et al., Zentralbl. Bakteriol. [Orig], 197,118-26 (1965).
  2. Zhang, S., et al., J. Biotechnol., 25, 289-306 (1992).
  3. van der Pol, L.A., et al., Biotechnol. Prog., 9, 504-9 (1993).
  4. Nemeth, Z., et al., J. Colloid Interface Sci., 207, 386-394 (1998).
  5. Liu, H., and Wehmeyer, K.R., Chromatogr. B Biomed. Appl., 657, 206-13 (1994).
Physical properties of antifoams are provided by our suppliers.
Triton is a trademark of Union Carbide Corp.
RBG,VC,MAM 12/05-1