发现用于细胞周期研究的生物活性小分子
在增殖细胞中,细胞周期分为四个阶段。间期1 (G1)是有丝分裂和DNA复制之间的间隔,表现为细胞生长。DNA复制发生在合成(S)阶段,其后是第二间期(G2),在此期间进行生长和细胞分裂准备。这三个阶段一起构成细胞周期的间期。间期之后是有丝分裂(M)期。有丝分裂和两个子细胞的产生发生在M期。由于细胞周期控制细胞复制和细胞凋亡,因此必须对细胞周期阶段和相关过程进行严格调控。与各种细胞周期蛋白复合的细胞周期蛋白依赖性激酶 (cdks)通过触发DNA复制、从一个周期到另一个周期的转变、以及过渡至M期,来调控G1-S-G2期发展。S期的DNA合成对于遗传信息传递给子细胞是必不可少的,但当调控反馈途径失控时,可能发生合成遗传控制失控和突变。在有丝分裂中,极光激酶能够控制染色单体的分离,因此这些丝氨酸/苏氨酸激酶对细胞增殖至关重要。细胞凋亡可以通过几种细胞机制进行诱导,相关内容在《发现细胞凋亡》技术文章中有更深入的讨论。
研究表明,细胞周期的失调可导致若干疾病的发生,例如癌症和其他增殖性疾病。研究细胞周期方面的工具包括有丝分裂抑制剂、CDK抑制剂、凋亡诱导剂和抑制剂、 DNA嵌入剂和交联剂、激酶抑制剂和用于细胞周期调控的其他生物活性小分子。默克生命科学深知在疾病基础生物学研究中必须确保您的研究靶标准确无误。我们提供针对细胞周期研究靶标识别和验证的生物活性小分子。这些研究工具如下所示。
推荐产品