发现用于脂质信号传导研究的生物活性小分子
在哺乳动物细胞内,人们发现大量脂质化合物的细胞功能各异,包括细胞膜的结构组分以及在细胞信号传导途径中作为第二信使。 经过 花生四烯酸(AA)途径,花生四烯酸(一种不饱和脂肪酸)可通过磷脂酶A2从膜磷脂中释放出来并转化为脂质第二信使,例如前列腺素(PG)、白三烯 (LT)和脂氧素(LP)。这些脂质能够在信号传导途径中起作用,例如炎症、血管收缩和支气管收缩。其他重要的第二信使包括肌醇磷酸盐,后者可通过刺激内质网(ER)释放的钙离子和鞘脂参与细胞骨架蛋白的信号传导,其中鞘脂在信号传递和细胞识别中起重要作用。
细胞膜的结构组分,如 胆固醇神经节苷脂也具有重要的细胞功能。胆固醇能够支持细胞内转运、细胞信号传导和神经传导、以及转化为胆汁酸,胆汁酸对消化和吸收膳食脂肪至关重要。神经节苷脂是一种糖脂,是神经细胞膜的主要成分。它们可以提供细胞屏障抵御恶劣条件,帮助细胞与细胞外基质和其他细胞相互作用,并可以改变细菌膜对细菌毒素、生长因子和激素的结合能力。
脂质的结构和细胞功能已被证明是必不可少的。据研究表明,脂质信号传导的失调和功能障碍涉及各种疾病状态,这使得脂质和相关酶成为心血管疾病、神经障碍、动脉粥样硬化、糖尿病和癌症等疾病研究的重要目标。我们深知在研究疾病中脂质信号时,必须确保您所研究的靶标是正确的。我们提供多种抑制剂、激动剂和拮抗剂,可用于细胞因子和生长因子研究中的靶标识别和验证;这些研究工具的选择如下所示。
推荐产品