蓝白斑筛选简介 — 菌落选择的背景及实验方案
单击此处返回到分子生物学指南。
  蓝白斑筛选的引言
蓝白斑筛选是一种快速有效的鉴定重组细菌的技术, 它依赖于β-半乳糖苷酶的活性。β-半乳糖苷酶是一种在大肠杆菌中出现的酶,它将乳糖切割成葡萄糖和半乳糖。
  蓝白斑筛选的背景
周围环境中乳糖的存在触发了大肠杆菌中的lacZ操纵子。操纵子的活性导致产生代谢乳糖的β-半乳糖苷酶。大多数质粒载体携带lacZ基因的短片段,其含有β-半乳糖苷酶的前146个氨基酸的编码信息。使用的宿主大肠杆菌菌株是含有lacZΔM15缺失突变的感受态细胞。当质粒载体被这种细胞吸收时,由于α-互补过程,产生了功能性β-半乳糖苷酶。
这种α-互补过程作为重组的标记,以此操纵克隆中所使用的质粒载体。多克隆位点(MCS)存在于质粒载体的lacZ序列内。该序列可以被限制酶切口以插入外源DNA。当含有外源DNA的质粒载体被宿主大肠杆菌摄取时,不会发生α-互补,因此不会产生功能性β-半乳糖苷酶。如果外源DNA未插入载体,或者如果插入MCS以外的位置,则质粒载体中的lacZ基因补充宿主大肠杆菌中的lacZ缺失突变,产生功能性酶。
 蓝白斑筛选的原理
为了筛选含有重组DNA的克隆,将X-gal生色底物加入到琼脂板中。如果产生β-半乳糖苷酶,则X-gal水解形成5-溴-4-氯-吲哚氧基,其自发二聚化而产生称为5,5'-二溴-4,4'-二氯-靛蓝的不溶性蓝色色素。由非重组细胞形成的菌落因此呈现蓝色,而重组细胞的菌落呈现白色。从而可以容易地挑选和培养所需的重组菌落。
异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷(IPTG)与X-gal一起用于蓝白斑筛选。IPTG是一种不可代谢的半乳糖类似物,可诱导lacZ基因的表达。应该注意的是,IPTG不是β-半乳糖苷酶的底物,而只是诱导物。为了视觉筛选目的,需要像X-gal那样的生色底物。
可用于蓝白斑筛选的典型质粒载体的示意图。
图1:可用于蓝白斑筛选的典型质粒载体的示意图。
典型的蓝白斑筛选程序的示意图。
图2:典型的蓝白斑筛选程序的示意图。
 Sigma-Aldrich提供的蓝白斑筛选产品
产品编号 名称 溶解度 作用 应用 特点
B6650 X-GlcA DMF 底物,用于β-半乳糖苷酶和β-葡萄糖醛酸酶 重组细菌的基因检测筛选 • 蓝白斑筛选
16658 X-GalNAc DMF, DMSO 底物,用于N-乙酰-β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌和白色念珠菌 • 蓝白斑筛选
S7313 S-Gal® 钠盐 底物,用于β-半乳糖苷酶 重组细菌的基因检测筛选 • 蓝白斑筛选
• 可高温高压灭菌
• 增强自动菌落计数的对比度
S9811 S-Gal® 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 可高温高压灭菌
• 增强自动菌落计数的对比度
C4478 S-Gal®/ LB琼脂混合物 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 •  蓝白斑筛选
• 可高温高压灭菌
• 增强自动菌落计数的对比度
• 添加有IPTG
B2904 Bluo-Gal DMF 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 无需灭菌
B3928 Select™ 蓝白斑筛选试剂 即用型溶液 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
16669 Magenta-Gal DMF, DMSO 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 红白斑筛选
B8931 Magenta-Gal 甲醇 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 红白斑筛选
B4252 5-溴-4-氯-3-吲哚基β-D-吡喃半乳糖苷 DMF, DMSO 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 可用于免疫细胞化学
• 无需灭菌
B9146 5-溴-4-氯-3-吲哚基β-D-吡喃半乳糖苷 DMF, DMSO 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 无需灭菌
B6024 5-溴-4-氯-3-吲哚基β-D-吡喃半乳糖苷(片剂) DMF, DMSO 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 无需灭菌
16665 5-溴-4-氯-3-吲哚基β-D-吡喃半乳糖苷 DMF, DMSO 底物,用于β-半乳糖苷酶 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 无需灭菌
I1284 异丙基β-D-硫代吡喃半乳糖苷溶液 即用型溶液 诱导Lac启动子 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
• 可以添加到培养基中
I6758 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷 诱导Lac启动子 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
I5502 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷 诱导Lac启动子 筛选重组细菌 • 蓝白斑筛选
蓝白斑筛选的实验方案
蓝白斑筛选的完整实验方案包括3个重要步骤:
  • 连接:将外源DNA连接到质粒载体的MCS中
  • 转化:将含有外源DNA插入物的质粒载体转化到感受态大肠杆菌中
  • 筛选:蓝白斑筛选,以鉴定重组细菌菌落
连接
Sigma-Aldrich提供以下即用型表达载体,可用于稳定和瞬时表达系统。这些FLAG-融合构建体具有在细菌和哺乳动物细胞中繁殖的复制起点。
产品编号 名称 相容性
E6783 pFLAG-CMV™-3 表达载体 细菌、哺乳动物细胞
E7658 p3XFLAG-CMV™-10 表达载体 细菌、哺乳动物细胞
E7283 p3XFLAG-myc-CMV™-26 表达载体 细菌、哺乳动物细胞
E9033 pFLAG-Myc-CMV™-22 表达载体 细菌、哺乳动物细胞
E6908 pFLAG-CMV™-5.1 表达载体 细菌、哺乳动物细胞
E9408 p3xFLAG-Myc-CMV™-25 表达载体 细菌、哺乳动物细胞
FLMAS 哺乳动物氨基末端FLAG稳定表达试剂盒 细菌、哺乳动物细胞
E8158 pFLAG-ATS™ 表达载体 细菌
E8408 pFLAG-CTC™ 表达载体 细菌
D3404 来自大肠杆菌RRI的pUC19质粒DNA 细菌
D4154 来自大肠杆菌RRI的pUC18质粒DNA 细菌
蓝白斑筛选的实验方案所需材料
试剂 设备
T4 DNA连接酶缓冲液(KEM0049B PCR反应管
质粒载体 热循环仪(可选)
插入物(外源DNA) PCR纯化柱(NA1020
T4 DNA连接酶(KEM0020KEM0019  
无核酸酶的无菌水  
以下是连接的反应设置。
组分 体积 (µL) 最终浓度
T4 DNA连接酶缓冲液 2 1X
载体 x 1-10 ng/µL
插入物 x 1-10 ng/µL
T4 DNA连接酶 1 6U/µL
无菌水 x 不适用
总体积 20  
  • 将上述所有组分加入到干净的反应管中。
  • 在25°C下孵育30分钟(可在热循环仪中进行)。
  • 使用PCR纯化柱纯化DNA,并以约50 μL洗脱。
  • 将0.1-10 ng的连接产物转化为与载体相容的化学或电感受态细胞。
蓝白斑筛选的转化
高质量的质粒对转化过程至关重要。以下是Sigma-Aldrich提供的用于分离和纯化适合转化的高质量质粒的试剂盒。
产品编号 名称
PLN10 GenElute™ 小量质粒制剂试剂盒(10个制剂)
PLN70 GenElute™ 小量质粒制剂试剂盒(70个制剂)
PLN350 GenElute™ 小量质粒制剂试剂盒(350个制剂)
PFM10 GenElute™ 5分钟小量质粒制剂试剂盒(10个制剂)
PFM50 GenElute™ 5分钟小量质粒制剂试剂盒(50个制剂)
PFM250 GenElute™ 5分钟小量质粒制剂试剂盒(250个制剂)
PLX15 GenElute™ 大量质粒制剂试剂盒(15个制剂)
PLD35 GenElute™ 小量质粒制剂试剂盒(35个制剂)
关于化学或电感受态细胞转化的详细实验方案,请参见此处
蓝白斑筛选的筛选
Sigma-Aldrich提供一系列有助于筛选重组细菌的生色底物。一些产品可用于在LB琼脂板上铺展(筛选实验方案1),另一些产品则可掺入微生物培养基中(筛选实验方案2)。产品在需要时与IPTG一起使用。这两个实验方案的详细步骤如下。
筛选实验方案1(适用于产品编号B665016658B2904B392816669B8931
  • 使用无菌涂布器在LB琼脂板上涂布40 μL或适量的生色底物和10 μL IPTG溶液的原液(当使用产品编号B3928时不需添加IPTG,因为它已经含有IPTG)。
  • 琼脂板应包括含有适当抗生素且不含对照抗生素的板。
  • 将板置于层流室中干燥,盖子略微打开。
  • 使用无菌涂布器将10-100 μL已转化的大肠杆菌细胞涂布到LB琼脂板上。
  • 将板在37°C孵育24-48小时。
  • 琼脂表面出现蓝色和白色菌落。选择白色菌落中的重组细胞进​​行培养。
筛选实验方案2(适用于产品编号S7313S9811C4478
  • 制备LB琼脂:称重适量粉末培养基、琼脂和水,将其添加到无菌瓶中。或者,称取适量C4478,添加到有水的无菌瓶中。
  • 高温高压灭菌之前,将300 mg/L产品编号S7313S9811以及500 mg/L柠檬酸铁铵(产品编号F5879)添加到培养基中。如果使用C4478,则省却该步骤。
  • 将培养基高温高压灭菌,并冷却至瓶子刚好不烫手的温度。
  • 向培养基中加入适当浓度的选定抗生素。
  • 将约25-30 mL的LB琼脂倒入无菌板让其凝固,期间使盖子稍微打开。
  • 使用无菌涂布器将10-100 μL已转化的大肠杆菌细胞涂布到LB琼脂板上。
  • 将板在37°C孵育24-48小时。
  • 琼脂表面出现蓝色和白色菌落。选择白色菌落中的重组细胞进​​行培养。
用X-gal对重组细菌进行蓝白斑筛选。
图3:用X-gal对重组细菌进行蓝白斑筛选。
 蓝白斑筛选的局限性
  • 蓝白斑技术只是一种筛选程序,不是一种选择技术。
  • 载体中的lacZ基因有时可能不起作用而无法产生β-半乳糖苷酶。得到的菌落不是重组的,但仍呈现白色,
  • 即使有小序列的外源DNA插入到MCS中并改变lacZ基因的读码框。这导致假阳性白色菌落。
  • lacZ的读码框内的小插入物可能产生模糊的浅蓝色菌落,因为β-半乳糖苷酶仅部分失活。
 参考文献
  1. Molecular cloning: a laboratory manual. Sambrook, J., Fritsch, E.F., and Maniatis, T., New York: Cold spring harbor laboratory press, 1989.
  2. Screening of Bacterial Recombinants: Strategies and Preventing False Positives, Padmanabhan, S., Banerjee, S., Mandi, N. (2011). Molecular Cloning - Selected Applications in Medicine and Biology, Prof. Gregory Brown (Ed.), ISBN: 978-953-307-398-9, InTech.