BLAUBRAND® 量具和密度瓶测试指南 (SOP)
1. 引言
DIN EN ISO 4787标准描述了­的设计及测试。下列测试指南说明了在作业中如何应用ISO标准。
我们建议每隔1-3年测试一次。时间间隔取决于媒质的腐蚀性以及清洁程序。
这些说明还可用作监督测试仪器是否符合 DIN EN ISO 9001、DIN EN ISO 10012 和 DIN EN ISO/IEC 17025 等标准的依据。密度瓶的测试按照 DIN EN ISO 4787 进行。
BLAUBRAND® 容量仪和密度瓶测试指南
用 BLAUBRAND® 量具调节凹液面
用 BLAUBRAND® 容量仪调节凹液面
                        用环形标记调节凹液面                                                                               用Schellbach条调节凹液面
                             读取凹液面的最低点。                                                                          读取两个箭头接触的点。                                                                                                                                                  
调节凹液面
调节凹液面
测试的准备工作
2. 受测量具的清晰标识
批号、个体序号、商标、标称量程和容差都直接印在每台BLAUBRAND® 量具上。
⇒ 测试的第一步是在测试记录中清晰识别量具。
2.1. 复制测试记录
2.2. 序号 / 识别码 ⇒ 输入到测试记录
所有BLAUBRAND® 量具都带有一个批号,例如13.04,或者一个仪器序号(如果仪器附有自己的证书),例如13.040371(2013年生产,批号为4,序号为0371)。已校准的密度瓶都附有自己的证书,并有一个序号。塞子和温度计都标有唯一相配的识别码。
2.3. 商标 ⇒ 输入到测试记录
BLAUBRAND® 或 BLAUBRAND® USP(蓝色釉料印刷)
BLAUBRAND® ETERNA(琥珀染色印刷)
BLAUBRAND® 棕色玻璃(白色釉料印刷)
塑料量具
2.4. 仪器类型 ⇒ 输入到测试记录
量具,TC(量入)“In” 校准
  • 容量瓶
    • 梯形容量瓶
    • 标准容量瓶
    • 棕色玻璃容量瓶
    • 带唇边容量瓶
    • PUR塑料包被容量瓶
  • 刻度量筒
  • 混合量筒
  • 刻度移液管,TC(量入)校准(0.1 和 0.2 ml)
  • 密度瓶
量具,'Ex' TD(量出)校准
  • 胖肚移液管
    • 一个标记
    • 两个标记
  • 刻度移液管
    • 刻度移液管,完全排液,标称量程在顶部(2型)
    • 刻度移液管,部分排液,零点在顶部(1型)
    • 刻度移液管,完全排液,零点在顶部(3型)
  • 滴定管
    • 滴定管,侧面针阀旋塞
    • 滴定管,侧面玻璃旋塞
    • 滴定管,直针阀旋塞
    • 滴定管,直玻璃旋塞
    • 微量滴定管,侧面针阀旋塞
    • 微量滴定管,侧面玻璃旋塞
    • 微量滴定管,直针阀旋塞
    • 微量滴定管,直玻璃旋塞
    • 紧凑型滴定管(可拆卸)
  • 自动滴定管
    • 自动滴定管,带中间旋塞和针阀旋塞
    • 自动滴定管,带中间旋塞和玻璃旋塞
    • 自动滴定管,无中间旋塞,带针阀旋塞
    • 紧凑型自动滴定管(可拆卸)
2.5. 标称容量:分刻度 ⇒ 输入到测试记录
如果是有刻度的仪器,应指明分刻度,例如20:0.1 ml。
如果是密度瓶,则输入瓶子上指明的体积。
2.6. 误差极限(允差)⇒ 输入到测试记录
读取仪器上的刻度。
如果是密度瓶,输入误差极限。
如果是带塞子的密度瓶,误差极限为± 10 µl,如果是带温度计和侧面毛细管的密度瓶,误差极限为± 15 µl。
2.7. 材质 ⇒ 输入到测试记录
  • 钠钙玻璃 (AR-GLAS®)
胖肚移液管和刻度移液管
  • 硼硅酸玻璃3.3 (Boro 3.3)
容量瓶、刻度量筒、滴定管和密度瓶
  • 塑料材质
例如PP、PMP、PFA
2.8. 客户特定标记 ⇒ 输入到测试记录
读取任何客户特定标记,并记录它们。
迄今为止的输入条目(例如):
序号 / 识别码: 13.040371
商标: BLAUBRAND®
校准: ‘Ex’(量出)校准
仪器类型: 刻度移液管,完全排液,标称量程在顶部(2型)
标称容量 / 分刻度: 2:0.02 ml
误差极限: ± 0,010 ml
材质: AR-GLAS®
3. 目检
3.1. 清洁度
为了获得所述的体积测量准确度,玻璃表面必须清洁无油脂。如果有液滴附着在玻璃壁上,或者如果凹液面形成不均匀,说明仪器不清洁,必须用低碱度清洁剂(例如Mucasol®)进行清洁。之后用自来水冲洗,最后再用蒸馏水或去离子水冲洗。对于特别顽固的残留物,可以用碱性高锰酸钾溶液清洁。将1-M-氢氧化钠溶液与等量含有30 g/l 高锰酸钾的溶液混合。浸泡大约1小时后,用稀释的草酸去除残留的任何MnO2。之后用自来水冲洗,最后再用蒸馏水或去离子水冲洗。
3.2. 铭文
所有的铭文都必须清晰可读,例如合规证书、类别A/AS标记、标称容量、误差极限、基准温度、'In'/'Ex' 校准、批号 / 序号、以及体积计量刻度。
3.3. 损坏
仪器不得有任何明显损坏,例如划痕或破裂。特别是移液管和滴定管尖的开口处,不得有任何损坏。滴定管旋塞必须能紧密、平滑、容易地闭合。(在60秒内,不得在管尖形成液滴。)
4. 测试所需设备
  • 用于测试的量具
  • 瓶子(至少500 ml),装有蒸馏水或去离子水(根据ISO 3696的要求,至少为3级水,室温)。⇒ 匹配水温和室温。
  • 接收容器(例如三角烧瓶,窄口),装有一些水。⇒ 能盖住容器底部。
  • 温度计,最大测量误差:± 0.1 °C
  • 将仪器放入测试室至少1个小时(折开包装!)。⇒ 让仪器适应到室温。
  • 天平,建议的规格
测试V下选定的体积a 分辨率 mg 标准偏差(重复性)mg 线性mg
100 µl < V ≤ 10 ml  0,1  0.2  0.2 
10 ml < V < 1000 ml 
1000 ml ≤ V ≤ 2000 ml  10  10  20 
V > 2000 ml  100  100  200 
a 实际操作中,可以根据标称量程来选择天平。
  • 测试的设置
          对于已经 'Ex'(量出)校准的移液管和滴定管,需要一个支架竖直安装仪器。
  • 秒表
          用于跟踪等待时间,准确度为± 1 s.
  • 无绒棉纸
          用于擦拭
  • 移液辅助器
          例如BRAND® 微量移液管控制器
  • 气压计
          用于测试大气压,精确度为± 1 kPa
国家标准要求的测试结果可跟踪性
使用经校准的测试仪器(天平和温度计),即符合DIN EN ISO 9001、DIN EN ISO 10012以及DIN EN ISO/IEC 17025关于测试的国家标准要求。举例来说,可由DKD(DAkkS)校准机构或官方天平认证来校准天平,亦可通过可跟踪符合国家标准的适当砝码校准天平。温度计也可由DKD(DAkkS)校准机构或官方认证进行校准,亦可通过与可跟踪符合国家标准的温度计进行比较(在规定的条件下)来校准。
5. 重量分析测试
5.1. 经'In'TC(量入)校准的量具
5.1.1. 容量瓶、刻度量筒以及混合量筒(Boro 3.3、以及PP、PMP或PFA)
  • 确定测试水的温度 ⇒ 将温度输入到测试记录
  • 确定干量具的空重。(W1) ⇒ 将数值输入到测试记录
  • 向仪器吸取测试液至高于环形标记约5 mm处。
    • 玻璃壁的凹液面之上不得是湿的。如果发生这种情况,用棉纸擦干。
  • 通过用移液管吸除多余液体,精确调节凹液面至环形标记。
    • 凹液面的最低点必须对齐标记的上边缘。无视差读取读数,即眼睛必须在同一个水平上。
  • 给装有液体的仪器称重。(W2) ⇒ 将数值输入到测试记录
5.1.2. 刻度移液管,TC量入校准 (AR-GLAS®)
  • 确定测试水的温度 ⇒ 将温度输入到测试记录
  • 确定干量具的空重。(W1) ⇒ 将数值输入到测试记录
  • 用测试液灌装玻璃烧杯至唇边,几乎水平地拿着刻度移液管,让其管尖接触到烧杯中的水表面。
    • 移液管将通过毛细管的作用充满自己。
  • 用测试液充满移液管,精确地充至标称容量环形标记。
    • 凹液面的最低点必须对齐标记的上边缘。无视差读取读数,即眼睛必须在同一个水平上。
  • 用棉纸擦干移液管尖外部。
  • 给装有液体的仪器称重。(W2) ⇒ 将数值输入到测试记录
5.1.3. 密度瓶
  • 确定测试水的温度 ⇒ 将温度输入到测试记录
  • 确定干密度瓶的空重。(W1) ⇒ 将数值输入到测试记录
  • 用测试液灌装密度瓶,不得有气泡。液体应充至1/3处。
  • 在密度瓶上小心塞上塞子或温度计,将密度瓶与塞子或温度计的标记对齐。毛细管充装液体,有些测试液会流出。
  • 塞子或毛细管的表面以及密度瓶的外部必须仔细擦干。
    • 说明:避免棉纸接触到毛细管。测试液液位必须精确达到毛细管的上端。
  • 确定密度瓶的重量。(W2) ⇒ 将数值输入到测试记录
5.2. 经'Ex' TD(量出)校准的量具
5.2.1. 胖肚移液管和刻度移液管 (AR-GLAS®)
  • 确定测试水的温度 ⇒ 将温度输入到测试记录
  • 称取称重容器的重量。(W1) ⇒ 将数值输入到测试记录
  • 将移液管竖直地夹到支架上。
  • 用移液管助吸器向移液管及取液体至顶部标记(标称容量)之上约5 mm处。
  • 用棉纸擦干移液管尖外部。
  • 通过排出一些液体,精确调节凹液面。
    • 凹液面的最低点必须对齐标记的上边缘。无视差读取读数,即眼睛必须在同一个水平上。
    • 如果管尖有液滴,将其擦掉。
  • 让液体流入称重容器,同时让移液管尖接触倾斜的容器壁。当凹液面在移液管尖内静止不动时,开始计数等待时间。
  • 等待时间达到5秒钟(用秒表)后,在容器内壁上擦管尖。
    • 如果液滴仍然粘在管尖上,则在称重容器的内壁将其擦除。
  • 重新称取称重容器的重量。(W2) ⇒ 将数值输入到测试记录
说明:
如果移液管的刻度为部分排液,则让移液管尖接触称重容器的倾斜内壁让水流出,直到液面达到下标记之上约10 mm处。等待5秒后,将凹液面精确调节到标记处。
5.2.2. 滴定管和自动滴定管 (Boro 3.3)
  • 确定测试水的温度。⇒ 将温度输入到测试记录
  • 称取称重容器的重量。(W1) ⇒ 将数值输入到测试记录
  • 将滴定管竖直地夹到支架上。
  • 向滴定管补液至高于零标记约5 mm处。通过滴定管旋塞让液体流出直到标称容量标记处。
    • 第一次补液后,滴定管旋塞中可能会有小气泡。为了除去气泡,斜着拿着滴定管,然后在气泡处用手指轻弹。
  • 向滴定管补液至高于零标记约5 mm处。
    • 玻璃壁的零标记之上不得是湿的。(如果发生这种情况,用棉纸擦干。)
  • 通过排出一些液体,将液位精确调节至零。
    • 凹液面的最低点与标记的上边缘必须在同一水平。无视差读取读数。
    • 有Schellbach条的滴定管:两个箭头接触点必须与零标记对齐。无视差读取读数,即眼睛必须在同一个水平上。
  • 让液体流出到称重容器,直到液位达到标称容量标记之上约5 mm处。完全打开滴定管旋塞,且滴定管尖不得接触容器壁!
  • 等待30秒钟(用秒表计时)后,将凹液面精确调节到标称容量标记处,然后在容器内壁上擦管尖。
    • 如果液滴仍然粘在管尖上,则在称重容器的内壁将其擦除。
  • 重新称取称重容器的重量。(W2) ⇒ 将数值输入到测试记录
6. 评估
必要的测试次数主要取决于测试员的技能。一般而言,对于所有 'In' TC(量入)校准的量具,一次测试就足够了。对于 'Ex' TD(量出)校准的仪器,出于安全考虑,建议使用3次测量结果的平均值。结果的分散度不得大于测量仪器的允许误差极限(容差)的1/3。(例如:10 ml胖肚移液管的误差极限为± 0.020 ml。测量结果的分散度必须低于± 0.0067 ml。如果分散度高于此,我们建议修改测试程序,然后重做测试。)
DIN EN ISO 4787标准描述了量具的重量计量分析,并且提供了如下通用计算公式:
由于这个公式使用非常麻烦,需要多个表格,我们提供了一个因子Z简化计算公式。只有重量计量方法需要用于本SOP中所述的量具。
测量仪的监测更加容易:
参数为: V20 [ml]: 20 °C时容器的体积
  W1 [g]: 空仪器的重量 / 排液之前称重容器的重量
  W2 [g]: 补液后仪器的重量 / 排液之后称重容器的重量
  Z [ml/g]: 来自统一参数的因子(见表格)
为了进一步简化需测量仪器的列表,我们建议使用DE-M标记的带有批号或仪器序号的BLAUBRAND® 量具。经认证的量具的初次测试可以不做,因为测试结果已经在认证证书中确认。
6.1. Z因子
Z因子考虑了下列参数:
  • 天平校准砝码的密度 (ρG):
    • 8 g/ml(见天平制造商提供的规格参数)
  • 相对于大气压、温度和40-90%相对空气湿度的空气密度 (ρL):
    • 对于所有量具(大于250 ml的容量瓶除外),大气压力相对于所述误差极限的影响较小。因此,Z因子一般从表格“中等大气压力范围”中读取。对于大于250 ml的容量瓶,根据当前条件从大气压低、中、高范围表格中选择合适的表格。为了确定合适的表格,可测量大气压,或者向当地气象台咨询!(相对于海拔高度的大气压必须转换成当地水平。)
  • 相对于温度的水密度 (ρW)
  • 量具相对于其材质的体膨胀系数:
    • Boro 3.3: γ = 9.9 × 10-6 °C-1
    • - AR-GLAS®: γ = 27 × 10-6 °C-1
    • PP:γ = 450 × 10-6 °C-1(制造商的信息,γ的平均值 = 300 × 10-6 °C-1 至 γ = 600 × 10-6 °C-1
    • PMP:γ = 351 × 10-6 °C-1(制造商的信息:Mitsui)
    • PFA:γ = 330 × 10-6 °C-1
6.2. 计算体积V20
比如:
序号/识别号:13.040371
商标:BLAUBRAND®
仪器类型:标准容量瓶
校准:'In' TC(量入)
标称容量 / 分刻度:100 ml 误差极限:± 0.1 ml
测试温度:23 °C
材质:Boro 3.3
客户特定标记:测试实验室FT
容量瓶的空重:W1 = 25.456 g
补液后容量瓶的重量:W2 = 125.124 g
来自表1的因子"Z:(表1:中等大气压范围,因为容量瓶的容量≤ 250 ml):Z23 °C, Boro 3.3 = 1.00348 ml/g
6.3. Z因子表
  • 表1
    • 表1给出了温度15 °C至30 °C、大气压范围980 hPa至1040 hPa下,AR-GLAS® 和Boro 3.3类玻璃的Z因子。
    • 其他温度和大气压下的Z因子请参见DIN EN ISO 4787。
  • 表2
    • 如果受测容量瓶由塑料制成,表2给出了PP、PMP和PFA材质的Z因子。
量具的测试
Z因子 [ml/g]
表1
  低大气压范围980至1000 hPa 低大气压范围980至1000 hPa 低大气压范围980至1000 hPa
  玻璃类型   玻璃类型   玻璃类型  
测试温度 [°C] Boro 3.3 AR-GLAS® Boro 3.3 AR-GLAS® Boro 3.3 AR-GLAS®
  Z[ml/g] Z[ml/g] Z[ml/g] Z[ml/g] Z[ml/g] Z[ml/g]
15 1.00200 1.00208 1.00202< 1.00211 1.00204 1.00213
15.5 1.00207 1.00215 1.00209 1.00217 1.00211 1.00219
16 1.00214 1.00221 1.00216 1.00223 1.00218 1.00225
16.5 1.00222 1.00228 1.00224 1.00230 1.00226 1.00232
17 1.00230 1.00235 1.00232 1.00237 1.00234 1.00239
17.5 1.00238 1.00242 1.00240 1.00245 1.00242 1.00247
18 1.00246 1.00250 1.00248 1.00252 1.00251 1.00254
18.5 1.00255 1.00258 1.00257 1.00260 1.00260 1.00262
19 1.00264 1.00266 1.00266 1.00268 1.00268 1.00270
19.5 1.00274 1.00275 1.00276 1.00277 1.00278 1.00279
20 1.00283 1.00283 1.00285 1.00285 1.00287 1.00287
20.5 1.00293 1.00292 1.00295 1.00294 1.00297 1.00296
21 1.00303 1.00301 1.00305 1.00303 1.00307 1.00305
21.5 1.00313 1.00311 1.00316 1.00313 1.00318 1.00315
22 1.00321 1.00318 1.00323 1.00320 1.00325 1.00322
22.5 1.00335 1.00331 1.00337 1.00333 1.00339 1.00335
23 1.00346 1.00341 1.00348 1.00343 1.00350 1.00345
23.5 1.00358 1.00352 1.00360 1.00354 1.00362 1.00356
24 1.00369 1.00362 1.00371 1.00364 1.00373 1.00366
24.5 1.00381 1.00373 1.00383 1.00375 1.00385 1.00377
25 1.00393 1.00384 1.00395 1.00386 1.00397 1.00389
25.5 1.00405 1.00396 1.00408 1.00398 1.00410 1.00400
26 1.00418 1.00408 1.00420 1.00410 1.00422 1.00412
26.5 1.00431 1.00420 1.00433 1.00422 1.00435 1.00424
27 1.00444 1.00432 1.00446 1.00434 1.00448 1.00436
27.5 1.00457 1.00444 1.00459 1.00447 1.00461 1.00449
28 1.00471 1.00457 1.00473 1.00459 1.00475 1.00461
28.5 1.00485 1.00470 1.00487 1.00472 1.00489 1.00474
29 1.00499 1.00483 1.00501 1.00485 1.00503 1.00487
29.5 1.00513 1.00497 1.00515 1.00499 1.00517 1.00501
30 1.00527 1.00510 1.00529 1.00512 1.00531 1.00514
中间值可以容易地线性插值。用户可索取其他大气压范围的表格。
表2  
  低大气压范围980至1000 hPa 中大气压范围1000至1020 hPa 高大气压范围1020至1040 hPa
  塑料类型 塑料类型 塑料类型
测试温度 [°C]
PP
PMP
PFA
PP
PMP
PFA
PP
PMP
PFA
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
Z[ml/g]
15 1.00420 1.00371 1.00360 1.00423 1.00373 1.00362 1.00425 1.00375 1.00365
15.5 1.00406 1.00361 1.00351 1.00408 1.00363 1.00353 1.00410 1.00365 1.00356
16 1.00391 1.00351 1.00343 1.00393 1.00353 1.00345 1.00395 1.00355 1.00347
16.5 1.00376 1.00342 1.00334 1.00379 1.00344 1.00336 1.00381 1.00346 1.00338
17 1.00362 1.00332 1.00326 1.00364 1.00334 1.00328 1.00366 1.00337 1.00330
17.5 1.00348 1.00324 1.00318 1.00351 1.00326 1.00320 1.00353 1.00328 1.00322
18 1.00335 1.00315 1.00311 1.00337 1.00317 1.00313 1.00339 1.00319 1.00315
18.5 1.00322 1.00307 1.00303 1.00324 1.00309 1.00305 1.00326 1.00311 1.00308
19 1.00308 1.00298 1.00296 1.00310 1.00301 1.00298 1.00313 1.00303 1.00301
19.5 1.00296 1.00291 1.00290 1.00298 1.00293 1.00292 1.00300 1.00295 1.00294
20 1.00283 1.00283 1.00283 1.00285 1.00285 1.00285 1.00287 1.00287 1.00287
20.5 1.00271 1.00276 1.00277 1.00273 1.00278 1.00279 1.00275 1.00280 1.00281
21 1.00259 1.00269 1.00271 1.00261 1.00271 1.00273 1.00263 1.00273 1.00275
21.5 1.00247 1.00262 1.00265 1.00249 1.00264 1.00267 1.00251 1.00266 1.00269
22 1.00233 1.00253 1.00260 1.00235 1.00255 1.00262 1.00237 1.00257 1.00264
22.5 1.00225 1.00250 1.00255 1.00227 1.00252 1.00257 1.00229 1.00254 1.00259
23 1.00214 1.00243 1.00250 1.00216 1.00245 1.00252 1.00218 1.00247 1.00254
23.5 1.00203 1.00238 1.00245 1.00205 1.00240 1.00247 1.00207 1.00242 1.00249
24 1.00192 1.00232 1.00240 1.00194 1.00234 1.00243 1.00196 1.00236 1.00245
24.5 1.00182 1.00227 1.00236 1.00184 1.00229 1.00238 1.00186 1.00231 1.00240
25 1.00172 1.00222 1.00232 1.00174 1.00224 1.00234 1.00176 1.00226 1.00234
说明:
用户可索取其他大气压范围的表格。
7. EASYCAL™ 软件 — 先进的校准技术
7.1. 对于移液设备以及玻璃或塑料量具
EASYCAL™ 简化了移液设备以及玻璃和塑料量具根据DIN EN ISO 9001、DIN EN ISO 10 012、DIN EN ISO/IEC 17 025和GLP标准校准的烦琐工作。测试程序逐步给出,而且所有计算均自动执行。然后会生成报告记录校准。您所需的只是一个分析天平、一个PC Windows® 98/2000/NT (SP6)/XP/ME、Vista、或7系统、一台打印机(选购件)和EASYCAL™ 软件。
  • 适用于来自所有制造商的仪器。
  • 许多仪器的规格参数已预先装载。
  • 测试按照DIN EN ISO 4787、DIN EN ISO 8655等进行。
EASYCAL™
7.2. 数据输入
  • 连接个人计算机和天平(选购件),然后启动EASYCAL™ 软件。
  • 已经预先编入100个常用天平,以方便安装。
7.3. 文件 — 整理清晰
校准证书在一页纸上含有所有重要的测试数据。
8. BRAND® 提供量具的DAkkS校准服务
8.1. DAkkS — Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(德国认证验证局)以及DKD
德国校准服务处 (DKD) 成立于1977年,是一个国家与经济部门的联合项目,在工业及研究实验室测量设备、测试机构、权威机构、以及PTB(德国物理和计量研究院)国家标准之间起着桥梁作用。它有效地补充了现有检定系统,该系统为上述所有机构提供客户保护服务。根据法律要求,DKD认证自2010年转成DAkkS认证(Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH,德国认证验证局)。BRAND® 自2013年4月23日已获得认证, 证书编号为D-K-18572- 01-00。
DAkkS — Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(德国认证验证局)以及DKD
8.2. DAkkS校准证书以及校准标志
DAkkS校准证书是官方文件,表示测量结果符合测量设备监督标准DIN EN ISO 9001和DIN EN ISO/IEC 17025所要求的国家和国际标准以及国际SI单位,具有高度可跟踪性。
当需要具有认证资质的实验室进行校准、需要高水平校准、要求符合国家和国际标准、以及需要校准基准仪器时,就会签发DAkkS校准证书。
8.3. DAkkS — 国际认证网络的成员
DAkkS是国际实验室认证合作组织 (ILAC) 的成员,这是国际上最高水平的实验室校准认证机构,而且也是MRA(互相认可协议)的签约成员。
凡是ILAC互相认可协议 (MRA) 的签约认证团体都会认可其他签约成员,签约成员签发的校准证书具有同等效力。而且,签约成员一般负有义务宣传和建议接受其他签约成员的校准证书(不包括工厂校准证书)。
DAkkS是EA(欧洲认证合作组织)成员,也是ILAC(国际实验室认证合作组织)成员。多边协议保证了DAkkS校准证书在世界各个国家必须受到认可。
8.4 BRAND® 的DAkkS校准实验室
1998年,BRAND® 的一间量具校准实验室获得德国校准服务处(German Calibration Service)认证符合DIN EN ISO/ IEC 17 025标准,因此,我们的校准实验室有权为下列量具签发DAkkS校准证书(以多种语言)。另外,我们还提供调节服务,以及BRAND® 移液设备的维修和保养服务。
有关量具的DAkkS校准证书的订购信息,请查看我们的通用产品手册。
8.5. BRAND® 有权签发DAkkS校准证书的量具
BRAND® 校准下列量具(新的或已经在用的仪器,不论它们的品牌):
  • 活塞式移液器,0.1 µl至10 ml
  • 多通道活塞式移液器,0.1 µl至300 µl
  • 活塞式滴定管,5 µl至200 ml
  • 分液器、稀释器,5 µl至200 ml
  • 玻璃量具,(TC, In) 量入校准,1 µl至10000 ml
  • 玻璃量具,(TD, Ex) 量出校准,100 µl至100 ml
  • 塑料量具,(TC, In) 量入校准,1 ml至2000 ml
  • 塑料量具,(TD, Ex) 量出校准,1 ml至100 ml
  • 玻璃密度瓶,1 cm3 至100 cm3
材料