适用于 BRAND® 移液设备的简单易行的校准技术
ISO 9001 和 GLP 指引要求对计量仪器进行例行校准(约每3-12个月一次),并在必要时校准。通常,耗时的校准工作用 BRAND® 移液设备可以迅速完成。
下列 BRAND® 移液设备装备有这种省时的调节技术:
下列 BRAND® 移液设备装备有这种省时的调节技术
  • 不需把仪器送出去校准和调节。
  • 可调节准确度满足具体应用的要求。
  • 调节时不需工具。调节可在数秒钟之内完成。
机械仪器(例如瓶口分液器 Dispensette®)的易校准
机械仪器(例如瓶口分液器 Dispensette®)的简单易行的校准
比如:
设置体积为 10 ml,而重量测试产生的排液体积为 9.90 ml(例如长期使用或者用于某特定应用之后)。只需用5个步骤即可快速、容易地调节:
1. 滑动锁扣打开外壳,取下前端。
滑动锁扣打开外壳,取下前端。
4. 将红钮和装置锁定杆回位。
将红钮和装置锁定杆回位。
2. 拉起装置锁定杆释放。
拉起装置锁定杆释放。
5. 重新装上外壳 — 完成了!对工厂设置的改变会用一个红色重新校准的小旗指示出来。
重新装上外壳 — 完成了!对工厂设置的改变会用一个红色重新校准的小旗指示出来。
  3. 拉动红钮,将显示设置为实际排液体积(例如 9.90 ml)。
拉动红钮,将显示设置为实际排液体积
电子仪器(例如电子式Transferpette® 微量移液管)的易校准
电子仪器(例如电子式Transferpette® 微量移液管)的简单易行的校准
比如:
设置体积为 200 µl,而重量测试产生的排液体积为 201.3 µl。只需几个步骤即可完成调节:
1.初始显示
初始显示
4. 用电子式 Transferpette® 微量移液管上的箭头键设置确定的体积。
用电子式 Transferpette® 微量移液管上的箭头键设置确定的体积。
2. 按下菜单键3秒钟,然后用箭头键将校准模式切换到“开启”,从而激活校准模式。按下菜单键3秒钟,然后用箭头键将校准模式切换到“开启”,从而激活校准模式。
5. 确认体积后,显示屏上显示的测试和纠正体积值发生变化。CAL 符号保持发亮,以确认已经完成调节。可以随时恢复工厂的设定值。
 确认体积后,显示屏上显示的测试和纠正体积值发生变化。CAL 符号保持发亮,以确认已经完成调节。可以随时恢复工厂的设定值。
3. 当 CAL 显示正在闪烁时,校准模式显示初始体积。
当 CAL 显示正在闪烁时,校准模式显示初始体积。
为进一步方便校准,BRAND® 开发了 EASYCAL™ 校准软件。仪器专用的标准操作程序 (SOP) 按步骤逐一描述了测试程序。所有必要的计算都由用户友好的软件自动完成。EASYCAL™ 和 SOP 的免费演示版可在下列网站上下载: www.brand.de
为进一步方便校准,BRAND® 开发了 EASYCAL™ 校准软件。
BRAND® 校准服务
对移液设备
用来控制、检查、计量和测试的仪器需要有例行测试及校准的书面规程。必须制定测试时间表以及检查和测试程序。需要对所执行测试的准确度和变差系数予以记录,形成文件。
频繁的确认既耗时又费钱。计量仪器必须使用外部服务,而且还可能需要调节或修理。拥有一个内部校准实验室并配置经过特别训练的工作人员亦费用不菲。
BRAND® 提供全面的校准服务,包括调节和维修。这不仅缩短了维修停机时间,节省了金钱,而且还能向独立审查组织提供仪器校准数据。
BRAND® 校准服务
BRAND 校准服务适用下列仪器:
  • 活塞式移液管(单通道和多通道)
  • 瓶口分液器
  • 数字式瓶口滴定管
  • 重复式移液管 (stepper)
BRAND 校准服务适用下列仪器
根据 DIN EN ISO 8655 测试
在BRAND,有一支训练有素的专业工作团队,在温度和湿度严格控制的实验室中,用最先进的天平和校准软件,根据 DIN EN ISO 8655 校准各种品牌的移液设备。
量程可调的仪器,例如 Transferpette® 微量移液管或 Dispensette® 瓶口分液器,以标称体积、50% 以及 10% 或 20% 标称体积被测试。
校准结果被记录下来,并配发详细的校准证书,这符合许多不同测试程序的要求。
BRAND® 校准服务
  • 各种品牌移液设备的校准和调节(必要时可以维护和修理 BRAND® 仪器)。
  • 详细的校准证书:工作校准证书或者 DAkkS 校准证书
  • 我们可以应您的要求签发额外的证书,它记录了您送来调节 / 维护 / 修理的仪器的计量状况。
  • 经济有效的处理
 详细的校准证书
详细的校准证书
工厂校准证书
由 BRAND 工厂校准服务签发。
由 BRAND 工作校准服务签发。
DAkkS 校准证书
由 BRAND® 的 DAkkS 校准实验室签发(亦对玻璃和塑料量具提供此证书)。
您在下文会找到更多信息。
BRAND® 的 DAkkS 校准实验室
由 DAkkS 认证为德国校准服务的校准实验室
由 DAkkS 认证为德国校准服务的校准实验室
自 2010 年初,DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH,德国认证验证局)成为德国监管事务认证服务的唯一提供商。DAkkS 的法律依据是 (EC) No. 765/2008 规定和德国联邦认证法 (AkkStelleG)。
DAkkS 的前身是校准实验室的 DKD(Deutscher Kalibrierdienst,德国校准局)。
DAkkS 的前身是校准实验室的 DKD(Deutscher Kalibrierdienst,德国校准局)。
作为一家政府-工业联合团体,DAkkS 代表了德国 PTB(德国联邦物理技术研究院,Physikalisch-Technische Bundesanstalt)制定的国家标准与工业、研究实验室、测试机构和权威当局所使用的测量仪之间的纽带。
它有效地补充了现有检定系统,该系统主要集中于消费者保护。
DKD — 一个众所周知的名称,全新的功能
继 DAkkS 成立之后,DKD 不再活跃于认证事务中,2011 年该机构重组,并被赋予了 PTB 指引下的新使命。自此,DKD 主要负责进一步制定计量校准的原则,扩展技术支持和促进计量标准化。
DAkkS 校准实验室
以前的 BRAND 量具 DKD 校准实验室被 DAkkS 根据 DIN EN ISO/ IEC 17 025 转变为认证校准实验室,因此,该 BRAND® 校准实验室获得授权为下列量具签发 DAkkS 校准证书。这些证书有多种语言版本。
BRAND® 校准下列量具,不论新旧。
  • 活塞式移液器,0.1 µl 至 10 ml
  • 多通道活塞式移液器,0.1 µl 至 300 µl
  • 活塞式滴定管,5 µl 至 200 ml
  • 分液器、稀释器,5 µl 至 200 ml
  • 玻璃量具,(TC, In) 量入校准,1 µl 至 10 l
  • 玻璃量具,(TD, Ex) 量出校准,100 µl 至 100 ml
  • 塑料量具,(TC, In) 量入校准,1 ml 至 2000 ml
  • 塑料量具,(TD, Ex) 量出校准,1 ml 至 100 ml
  • 玻璃密度瓶,1 cm3 至 100 cm3
工厂校准服务与 DAkkS 实验室的一个主要区别是测量的准确度和不确定性是由认证实验室保证、并由 DAkkS 监督的。
DAkkS 校准证书
DAkkS 校准证书是官方文件,表示测量结果符合测量设备监督标准 DIN EN ISO 9001 和 DIN EN ISO/IEC 17 025 所要求的国家和国际标准,具有高度可跟踪性。
什么时候需要 DAkkS 校准证书?
当需要由认证实验室进行校准、需要高水平校准、要求参照标准进行校准、以及需要校准基准仪器时,就需要 DAkkS 校准证书。
如想订购具有 DAkkS 校准证书的量具,请在货号前面加上 "DAkkS" 前缀。如想获得已在使用的量具的 DAkkS 校准证书,请将仪器送到 BRAND,并附上说明“DAkkS 校准”。
材料