如何使用滴定管
滴定管是 (TD, Ex) 量出校准的玻璃体积计量仪器,用于滴定分析。
校准
AS 级:'Ex + 30 s'
B 级:'Ex'
关于等待时间的说明:
与移液管相比,滴定管的实际使用与校准的操作与移液管不同。通常,滴定中所使用的体积小于标称量程,而且,当接近变色时,标准液是逐滴添加的,以避免过量滴定。
在实际操作中,这种逐滴添加所需的时间等于或长于所规定的等待时间。因此,在实际使用中,对于 AS 级滴定管,不需要遵循所规定的 30 s 的等待时间。
滴定管的类型:
 滴定管是 (TD, Ex) 量出校准的玻璃体积计量仪器,用于滴定分析。滴定管是 (TD, Ex) 量出校准的玻璃体积计量仪器,用于滴定分析。
滴定管是 (TD, Ex) 量出校准的玻璃体积计量仪器,用于滴定分析。
操作:
1. 用将要使用的标准液冲洗滴定管,然而竖直放置滴定管。
2. 向滴定管补液至稍高于零刻度。为了预润洗旋塞,让滴定管里的液体流出一点,但液面不要超过标称容量。
3. 用没有气泡的滴定剂重新给滴定管补液至高于零刻度约5 mm处。
4. 让液体流出一点,以准确地设定零点。重要说明:读取凹液面时必须与眼睛高度平齐(无视差的高度)。自动滴定管:补液到高于零刻度约 5 mm 处,这通常在放掉空气后自动调节。
5. 擦掉粘在排液尖上的任何液滴。
6. 打开旋塞,慢慢向样品中添加滴定剂(含有指示剂)。排液尖不得接触容器壁!在添加滴定剂的过程中,不停轻轻转动样品容器,或者将其放在磁性搅拌器上。
7. 在与眼睛平齐的高度读取排出的体积。
8. 旋塞尖上残留的任何液滴都应在容器壁上擦掉并冲下。它们是滴定量的一部分。
关于滴定的说明:
  • 除了滴定管外,滴定时还需要容量瓶、胖肚移液管和三角烧瓶。
  • 为了最容易地识别颜色的变化,将样品容器置于白色表面上。
  • 确保溶液完全均匀。
  • 不得有浑浊、絮凝或沉淀存在。
  • 变色时,滴定完成。
  • 在每次进行新的滴定之前,重新设置零点,并从那里开始滴定。
材料