如何使用密度瓶
密度瓶主要用于测量中等粘度液体的密度。它们不是量具,然而它们就像容量瓶一样经过“TC量入”校准。
密度瓶主要用于测量中等粘度液体的密度。它们不是容量仪,然而它们就像容量瓶一样经过“TC量入”校准。
有塞密度瓶
操作:
  1. 确定空的干密度瓶的重量。
  2. 向密度瓶注入液体,避免产生气泡。覆盖约1/3磨口瓶颈。
  3. 在恒温浴中,调节瓶子和内容物的温度至 20 °C。
  4. 将塞子、密度瓶的温度计按标记对准,然后小心插入。多余的液体会充满毛细管而被排出。
  5. 用纸巾仔细擦干塞子的外表面(以及侧面毛细管)和密度瓶。
    注意:小心不要擦去毛细管内的任何液体。样品液体必须精确地对齐毛细管上端。
  6. 称取装有液体的密度瓶的重量。
由质量(重量)和液体的体积计算密度,基准温度为 20 °C。体积刻在瓶子上。用下列公式:
密度 (ρ) = 质量 (m) / 体积 (V)
称重时考虑空气的浮力。
说明:校准的密度瓶的所有部件都有一个唯一的识别码。请只使用具有相同识别码的部件。
材料