如何使用 BRAND® 移液管
 移液管概述
移液管是用于测量液体体积的量具,通常为“量出”校准。在生产过程中,它们被逐个进行容积校准,并被给予一到两个校准标记。
移液管分为胖肚移液管和刻度移液管(TD, Ex 量出校准)、以及最大容量为 200 μl 的一次性微量移液器(TC, In 量入校准)。
胖肚移液管
  • 校准:
            a) AS 级:'Ex + 5 s'
            b) B 级:'Ex'
  • 测量准确度通常高于刻度移液管
  • 胖肚移液管的类型:最重要的一种类型是具有 1 个刻度的胖肚移液管(完全排液)。相对少用的是具有 2 个刻度的类型(部分排液)。
胖肚移液管亦称为单标线移液管。
胖肚移液管
刻度移液管
  •   校准:
            a) AS 级:'Ex + 5 s'
            b) B 级:'Ex'
  • 具有分刻度,可读取部分体积
  •   刻度移液管的种类
            a) 2 类 — 标称量程位于顶部,部分体积也可完全排出
            b) 1 类 — 标称量程位于底部,所有体积都是部分排出
            c) 3 类 — 标称量程位于底部,只对标称量程完全排出
刻度移液管
刻度移液管,2 类,标称量程位于顶部
毛细管移液管,例如 BLAUBRAND® intraMark
  • (TC, In) 量入校准
  • 一个环形标记
  •  量程为一端与环形标记之间的范围
毛细管移液管,例如 BLAUBRAND® intraMark
毛细管移液管,例如 BLAUBRAND® intraEnd
  •  (TC, In) 量入校准
  • 无环形标记
  •   量程为两端之间的范围(端到端毛细管)
毛细管移液管,例如 BLAUBRAND® intraEnd
 移液管的操作
“量出”('TD, Ex') 校准的移液管
正确使用具有 1 个刻度的胖肚移液管(此处标称量程为 25 mL)以及 AS 级 2 类刻度移液管(此处部分体积为 3 mL)正确移液,使用:移液管助吸器(请参见 第 18 页)。
吸液:
  1. 用移液管助吸器吸液至移液管相应的刻度标记以上约 5 mm。
  2. 用纸巾擦干移液器吸头外部残留的任何液体。
  3. 设定凹液面。
  4. 擦掉粘在管尖上的任何液滴。
排液:
  1. 竖直地拿着移液管。将移液管尖抵住倾斜的接收容器的内表面,以排出液体。
  2. 当凹液面停在管尖时,开始计算 5 s 的等待时间(只对 AS 级)。
  3. 等待时间后,沿着内壁向上划移液管尖约 10 mm 的距离,以擦掉残液。
说明:校准时已经将仍然留在管尖内的残液算在内,因此不得将其排入容器中,例如用吹出的办法。
移液管的操作 移液管的操作
1 类和 3 类
当使用 1 类和 3 类刻度移液管(零点位于顶部)时,凹液面必须:
  1. 首先设定在零点,然后排出一点液体,使液面略高于想要的部分体积。
  2. 在 5 s 的等待时间后,再次设定凹液面。
用 2 类刻度移液管工作要快速、简单得多。用 1 类和 3 类移液管的问题是,在必须进行凹液面的第二次设定时,会排出太多液体,需要重新制备样品(具有 2 个标记的胖肚移液管也有这个问题)。
当使用 1 类和 3 类刻度移液管(零点位于顶部)时,凹液面必须:
“量入”(TC, In) 校准的移液管
用毛细管移液管正确移液
用具:移液管助吸器(请参见 第 18 页
毛细管移液管是内径非常狭窄的移液管。它们要么用移液管助吸器吸液,要么借助虹吸作用自动吸液。排空后,必须用稀释液反复冲洗毛细管移液管。
吸液
  • 准确地吸取液体到想要的刻度。
  • 水平拿着移液管,用纸巾仔细擦掉液体。
排液
  • 为了排空毛细管,用移液管助吸器吹出液体,然后用稀释液冲洗两到三遍(由于是“量入”校准,因此必须这么做)。
  • 端到端毛细管通常直接置于稀释液中,通过摇晃洗出。
“量入”(TC, In) 校准的移液管
毛细管拾取器及端对端毛细管
“量入”(TC, In) 校准的移液管 “量入”(TC, In) 校准的移液管
 使用移液管助吸器
不允许用嘴或带吹口的管子移液。应始终用移液管助吸器移液。这可大大减少感染或受伤的风险。
移液管助吸器是操作移液管的必需工具。
移液管助吸器的种类:
  • 电动移液管助吸器
  • 手动移液管助吸器
电动移液管助吸器
电动移液管助吸器是长时间连续移液操作(例如为了细胞培养)的理想工具,例如 BRAND 的 accu-jet® pro
可变马达速度控制以及专用阀门系统实现了移液管从 0.1 至 200 ml 的灵敏操作。
一个与滤膜相连的集成止回阀有效防止了液体渗透。为了防止腐蚀,有一个正压补偿机制能将液体蒸汽转移至机体外。
操作
移液操作通过两个大功能按钮控制:
  • 吸液
按上面的按钮可给移液管吸液。吸液速度可由按压按键力度无级控制。
  • 排液
排液速度可由按压按键力度无级控制。
选择重力排液马达排液
分液:重力排液还是马达排液?
排液方式的选择取决于应用。在分析实验室,常用“重力排液”方式,以获得所要求的体积测量准确度。为了达到移液管上所指示的准确度,必须让液体自由流出,并遵循排出量和等待时间。然而,在微生物学中,体积测量的准确度并不那么重要。在这类应用中,营养液等均匀、快速的排出才是最重要的。因此,在这一领域,通常使用“马达排液”方式。
分液:自由排液还是助力排液?
手动移液管助吸器
当进行短时间连续移液时,使用手动移液管助吸器,主要应用于化学实验室。
例如 BRAND 的大容量移液管助吸器
该控制器与容量为 0.1 至 200 ml 的所有胖肚移液管和刻度移液管兼容。专用阀门系统使凹液面调节更加容易。疏水性滤膜保护系统不受渗透液体影响。
操作
手动移液辅助器
手动移液辅助器
吸耳球
胖肚移液管和刻度移液管的经典助吸装置。
操作
  1. 将移液管顶端插入
  2. 按 'A' 并挤压吸球(产生负压)。
  3. 按 'S' 吸取液体到略高于想要刻度的位置。
  4. 按 'E' 排出液体到想要的刻度,或者排空移液管。
吹出
  • 吹出粘稠液体,侧面的出口必需关闭并挤压小球。
注意!
吸耳球不能在湿润的状态下储藏,以防吸入液体!
操作
对这些移液管,已经开发出专用移液管助吸器。它们在医学领域与容量不超过 1 mL 的毛细管移液管、血液稀释移液管和血糖移液管配用。
操作
操作
操作
例如 BRAND 的传统微量移液管助吸器
由于其有一定角度的设计,特别适用于 IVF 实验室和医学实验室中显微镜下的工作。
操作
操作
操作
材料