如何使用 BRAND® 容量瓶
摘自 实验室中的体积测量,Brand 股份有限公司(Brand GmnH)
摘自 实验室中的体积测量,Brand 股份有限公司
A 级和 B 级容量瓶为 (TC, In) 量入校准,主要用于高度准确地制备稀释液和标准液。
现代分析技术常需要使用小容量的容量瓶。传统的小容量容量瓶(最大约 50 ml)由于重心高、底盘小,因此容易翻倒。梯形容量瓶要稳定得多。与相应的标准瓶相比,它们的重心较低,而且底盘较大。
如何用容量瓶制备标准液:
  1. 放入精确称量的物质,或者注入标准液浓缩液。
  2. 向瓶中添加蒸馏水至半瓶左右。晃动瓶子使内容物彻底溶解和混和。
  3. 再向瓶中添加蒸馏水刚好达到环形标记的下方。
  4. 用洗瓶或移液管添加剩余的量,直到凹液面刚好对齐环形标记。重要说明:读取凹液面时必须与眼睛高度平齐。标记之上的瓶壁不得湿润。
盖上瓶子,将瓶子倒置晃动,使内容物充分混和。
材料