如何使用刻度量筒和混合量筒
 刻度量筒
A 级和 B 级刻度量筒是 (TC, In) 量入校准的计量仪,指示的为其内含的准确体积。
操作:
  • 注入液体。
  • 将凹液面设置到所要求的标记处(眼平读取!)
  • 不得打湿标记之上的量筒壁。
  • 所示体积即是所含液体量。
说明:刻度量筒经常被像 (TD, Ex) 量出校准的仪器那样使用。用水测试发现,由于残留液体而导致移取的液体减少,减少量大约为误差极限的量。先决条件:一部分液体流出得很慢,保持量筒倾倒额外30 s才能完成量筒的排液。
A 级和 B 级刻度量筒是 (TC, In) 量入校准的计量仪,指示的为其内含的准确体积。
 混合量筒
混合量筒与刻度量筒一样为 (TC, In) 量入校准,具有磨口和塞子。
混合量筒可以用于标准液的制备和稀释,与容量瓶相同。
  • 在量出几份各种液体后,即可直接放在混合量筒里晃动混合。
说明:当混合两种液体时,体积可能会发生变化。
混合量筒与刻度量筒一样为 (TC, In) 量入校准,具有磨口和塞子。
 材料