BRAND® 玻璃容量仪的生产
毛胚
生产毛胚时使用两种玻璃:
  • 胖肚移液管和刻度移液管使用钠钙玻璃(例如 AR-GLAS®
  • 容量瓶、刻度量筒和滴定管使用硅硼玻璃(通常为 3.3 硅硼玻璃)
这些玻璃类型能够满足实验室对于化学与物理刚性的要求。
高品质毛坯与对各种质量指标严格的统计学测试是生产高品质量具的基础。比如,毛坯中的热应力必须通过控制加热与冷却过程消除。
这样能够优化机械稳定性,在任何温度波动下保持体积稳定。因此,BLAUBRAND® 与 SILBERBRAND 量具可在干燥箱或者在灭菌器内升温至250 °C而不会导致任何体积变化。然而,对于所有玻璃仪器应该注意的是,不均匀的加热或者突然的温度变化,会导致热应力的产生,而热应力会增加仪器破裂的可能。
因此,应该将玻璃仪器放置在冷的干燥箱或者灭菌器中,然后慢慢加热。干燥或灭菌结束后,让仪器在已经关闭的干燥箱或消毒器中慢慢冷却。切勿在热板上加热量具!  
校准
每个玻璃量具都是在 BRAND® 单独校准的,也就是说,给仪器精确灌装特定量的水,并在凹液面的最低点标出校准标记。如果是有刻度的仪器,则标出两个校准标记。计算机控制系统确保全自动生产线上的最大精度。统计工艺控制 (SPC) 确保所生产的量具相对于标称值偏离最小(准确度)以及数值的分散度最小(偏差系数)。
量具“量入”('In') 或“量出”('Ex') 校准。
“量入”(TC, In) 校准:
印刷在仪器上的容量为所含的液体量。这些仪器包括刻度量筒、容量瓶、以及容量不超过 200 μl 的毛细管移液管等。
“量出”(TD, Ex) 校准:
印刷在仪器上的容量为排出液体的量。仪器表面残留的液体在校准时已被计入。这些仪器包括刻度移液管、胖肚移液管、以及滴定管等。
基准温度
标准的基准温度,即量具含有或排出相应体积液体时的温度,为 20 °C。如果调节或校准是在偏离此标准的温度下进行,那么必须修正相应的测量值。
说明:
由于玻璃材料的膨胀系数较小,基准温度的影响在实际应用中很小,因为测量仪的体积膨胀所造成的测量偏差一般小于误差极限。
刻度移液管的校准
刻度移液管的校准
丝网印刷
校准之后需要丝网印刷标记和铭文。BRAND® 使用可拉伸丝网模板印刷刻度移液管、滴定管、刻度量筒和混合量筒。这些模板可以被拉伸从而与校准刻度精确匹配,因此可以保证所有中间体积的测量精准度。
移液管传统上在其上端以“色码”环标记,以清楚区别大小相似的移液管。ISO 1769 工业标准为不同的标称量程定义了色码。
丝网油墨
BRAND®使用特别为玻璃量具生产的优质油墨:
  • 蓝色釉料:
高对比度、耐久性与易读性的优化组合。蓝色釉料用于 BLAUBRAND® 量具(A/AS 级)。
  • 白色釉料:
白色釉料用于 SILBERBRAND 量具(B 级)。
  • 棕色扩散染料:
扩散进玻璃表面,只能通过刮擦去除。它用于暴露于腐蚀性特强的清洁条件的量具。棕色扩散染料用于 BLAUBRAND® ETERNA 量具(A/AS 级)以及 SILBERBRAND ETERNA 量具(B 级)。
容量瓶的自动丝网印刷
容量瓶的自动丝网印刷
烘烤
丝网油墨的烘烤与退火是从毛坯到成品量具过程中的最后一步。仔细控制退火过程,以及使用特制的高品质油墨,是保证刻度经久耐用的不可或缺的条件。这涉及逐渐加热和冷却量具。根据不同类型的玻璃,在这个过程中,温度可达400 至 550 °C。
质量保证
BRAND® 在生产过程中持续检测,并对成品进行统计学检验,从而确保产品质量。(详细信息,请参见 第 39 页)。
量具的标识
举例:
BLAUBRAND® 胖肚移液管
必须在每个量具上印刷下列标签:
  • 标称量程
  • 单位符号:ml 或 cm³
  • 校准温度:20 °C
  • 校准类型:Ex 或 In
  • 级别:A、AS、AW 或 B
  • 等待时间(如果需要):格式为 'Ex + 5 s'
  • 制造商名称或徽标
  • 容量瓶和刻度量筒:玻璃材质
亦可加上下列信息:
  • 产地
  • 误差极限
  • 制造商的商标(此处为:BLAUBRAND®)
  • 标准,例如 ISO 648
  • 批号
准确度等级
量具通常有两个准确度等级:
A/AS/AW 级
根据DIN EN ISO标准,A级与AS级的量具具有相同的误差极限。这个分类通常仅对玻璃量具有效。BRAND® 生产的PFA与PMP材质容量瓶与PMP材质的刻度量筒是例外,它们的设计符合最高要求,等同于A级。粗颈量瓶标记为 AW 级,与 A 级容量瓶相比,误差极限较大。对于 (TD, Ex) 量出校准的 AS 级量具,加上去的 'S' 意思是快速排液。
AS 级量具已经比较成熟。具有较大管尖开口的移液管和滴定管被堵塞的可能性较小。不同液体的排液表现可通过遵守所规定的等待时间进行补偿(请参见 第 11 页 上的“排液与等待时间”部分)。
A/AS/AW 级
  • 总是代表最高级别的准确度
  • 'S' 代表快速排液(移液管和滴定管)
  • 只有 A/AS/AW 级具有 DE-M 标记
  • 刻度:
长刻度标记包围至少 90%的管身周长,或者是环形刻度标记。
根据DIN EN ISO标准,A级与AS级的容量仪具有相同的误差极限
B 级
B 级量具有玻璃和塑料两种材质。B 级仪器的误差极限通常是 A/AS 级的两倍。BRAND® 的 B 级塑料量具包括由 PMP 或 PP 制成的容量瓶和刻度量筒,以及由 PP 制成的胖肚移液管和刻度移液管。对于 (TD, Ex) 量出校准的 B 级测量仪,未规定等待时间。
B 级
  • 误差极限通常是 A/AS 级的两倍。
  • 刻度:
长刻度标记大约包围 20 - 40% 的管身周长。
长刻度标记大约包围 20 - 40% 的管身周长
量具的选择 — 玻璃或塑料材质?
没有一种“万能”的材料可以满足实验室的每一个特定要求。选择玻璃还是塑料仪器,需要考虑应用、产品设计、以及材料的特性和经济因素。塑料材质的量具具有不易破碎且重量轻的优点。PP、PMP 和 PFA 都是已被证明的材料。
由 PP 制成的胖肚移液管、刻度移液管、容量瓶和刻度量筒的准确度,对应 B 级误差极限的准确度。PMP 和 PFA 也被用来生产相当于 A 级误差极限的计量仪,例如容量瓶 (PMP/ PFA) 和刻度量筒 (PMP)。由于较高的纯度,PFA 特别适用于痕量分析应用。
由 PMP 制成的刻度量筒,A 级
由 PMP 制成的刻度量筒,A 级
材料