BRAND® PCR 板和 PCR 密封膜 — 一个完美调节的系统
BRAND® PCR 板和 PCR 密封膜
 引言
BRAND® PCR 板设计用来在多个方面支持聚合酶链反应。所选择的反应原材料不含 PCR 抑制剂,光滑的容器内壁防止酶或核酸粘附内壁。除此之外,超薄壁的 PCR 板设计保证恒定、快速、精确地传热,使结果更具说服性,PCR 循环时间更短。生成想要的 PCR 产物,并防止其蒸发,是确定 PCR 成功的决定性因素。创新的自粘封板膜一压即可密封,其胜在使用简单,不发粘,防蒸发效果理想。薄膜高度透明,可在实时 定量PCR 等光学测量中灵敏检测到最微弱的信号。BRAND® PCR 板和 BRAND® PCR 封板膜形成一个经专业调节的系统。PCR 板的表面和封板膜粘胶一侧精确匹配,效果显著。
 材料及方法
  • 设备
    热循环机 Biometra T1
    精密天平 Sartorius CP 225 D
    Transferpette® S(货号:7047 78)
    移液管尖 200 μl(货号:7320 08)
    TipBox(货号:7322 08)
    封膜滚筒(货号:7013 80)
    试剂储液箱(货号:7034 59)
  • PCR 系统
    BRAND® PCR 系统
    PCR 板(货号:7813 68)
    配有封板膜(货号:7813 91)
    竞争对手 1 的 PCR 系统:
    PCR 板,配有相配的封板膜
    竞争对手 2 的 PCR 系统:
    PCR 板,配有相配的封板膜
  • 化学品和试剂
    水(10 ml [每孔 50 μl])
    阳离子染剂亚甲蓝
 不同 PCR 系统的蒸发损失的测量
制备了水与阳离子染剂亚甲蓝的混合物。在每个 PCR 板的每个培养孔中添加了 50 μl 的水与染剂的混合液,用粘性封板膜密封。在给培养孔添加液体之前和之后,确定了板和封板膜的被称重部分。滚筒用来确保密封紧密。然后把 PCR 板放置到热循环机 Biometra T1 中,并执行了一个 PCR 循环(表 1)。
热循环机工作过程中的温度和时间(表 1)
温度 时间
94 °C 3 min
94 °C 30 sec------I
50 °C 30 sec------I --> 25 x
72 °C 30 sec------I
72 °C 10 min
最后,再检查一次 PCR 板的称量部分。
 分析和结果
确定了不同的 PCR 系统的蒸发损失百分比,并用图形表示出来(图 1)。
确定了不同的 PCR 系统的蒸发损失百分比
 总结
为了获得成功的 PCR 结果,应该使用一致的 PCR 系统。PCR 板必须紧密密封,以保护所生成的 PCR 产物。BRAND® 高度透明的自粘封板膜的粘性表面与 BRAND® PCR 板的表面贴合紧密。封装的压感粘剂使封板膜易于使用,触摸时不粘手。密封后,样品孔上面的区域没有粘剂,因此不会破坏 PCR 样品。在超薄衬里的顶端,在实时 PCR 期间,膜的高度透明度使得能灵敏检测最微弱的信号。
材料