Easy Oligo
立即订购我们的Easy Oligo,体验不一般的快速、便利、简单。该产品在下单后24小时内即可以固定浓度发货,适用于PCR和测序在内的各种应用。
保证得率 最小3 OD(约15 nmol*)
形式 浓度为100 µM的去离子水溶液  2 mL螺帽管
长度 15-30个碱基
纯化 完全去保护和脱盐
碱基 DNA (A, C, G or T)
修饰
骨架 磷酸二酯键
证明文件 所有寡核苷酸均提供质量保证文件,包括收率、Tm(解链温度)、MW和µg/OD
质量控制 每个寡核苷酸均通过质谱法进行质量检查
最大订单 每个订单48个寡核苷酸,24小时发货
送货时间 收到订单后24小时内发货,请与当地办事处核对订购截止时间
价格 有关价格和供货情况,请联系当地办事处
*估算:对于20个碱基的寡核苷酸,1 OD = 5 nmol = 30 µg