定制DNA寡核苷酸修饰
我们为DNA和RNA寡核苷酸及探针提供200多种修饰。我们可以在5'-末端、3'-末端和内部位置将荧光染料附着到寡核苷酸上。我们的产品包括常用的染料修饰剂,如6-FAM™、HEX™和TET™,以及特殊的修饰。
除了标准荧光修饰外,我们还能够提供双标记探针,包括Molecular Beacons、LightCycler® 探针和Scorpions® 探针。
荧光 位置 激发
最大 (nm)
发射
最大 (nm)
荧光颜色
6-FAM™ (荧光素) 5' 端,3' 端 495 520 绿色
ROX™ 5' 端,3' 端 586 610 橙色
青色素3 5' 端,3' 端 549 566 黄绿
青色素5 5' 端,3' 端 646 669 红色
青色素5.5 5' 端 675 694 红色
6-FAM dT 5' 端,内部 495 520 绿色
HEX™ 5' 端 535 556 绿色
JOE™ 5' 端,3' 端 529 555 绿色
6-羧基-罗丹明6G™ 5' 端,3' 端 524 550 绿色
TAMRA 3' 端 557 583 黄绿
TAMRA NHS酯 5' 端 557 583 黄色
TET™ 5' 端 521 536 绿色
TxRd (Sulforhodamine 101-X) 5' 端,3' 端 597 616 橙红
A488(磺化荧光素488) 5' 端,3' 端 495 519 绿色
WellRED D2-PA 5' 端 750 770 红外
WellRED D3-PA 5' 端 685 706 红色
WellRED D4-PA 5' 端 650 670 红色
附着 位置 纯化    
DMS(O)MT-氨基-修饰剂-C6 5' 端 柱,HPLC  
氨基-修饰剂-C3-TFA 5' 端 脱盐,HPLC  
氨基-修饰剂-C12 5' 端 柱,HPLC  
氨基-修饰剂-C6-TFA 5' 端 脱盐,PAGE  
氨基-dT 5' 端 柱,HPLC  
氨基-修饰剂-5 5' 端 柱,HPLC  
氨基-修饰剂-C2-dT 内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
氨基-修饰剂-C6-dT 内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
3'-氨基-修饰剂-C7 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
甘油        
甘油基 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
磷酸盐        
磷酸盐 3', 5' 端 脱盐,PAGE (5')
脱盐,柱,HPLC,PAGE (3')
磷酸盐 II 5' 端 柱,HPLC  
巯基        
5'-巯基-修饰剂 C6 S-S 5' 端,内部 柱,HPLC  
3'-巯基-修饰剂-C3 S-S 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
结合 位置 纯化    
生物素
5'-生物素
5' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
生物素
内部 HPLC,PAGE  
生物素-dT 5' 端,内部 HPLC,PAGE  
生物素-TEG 5' 端,内部 柱,HPLC  
3'-生物素-TEG 3' 端 HPLC,PAGE  
地高辛        
地高辛 5' 端,3' 端 HPLC    
二硝基苯酚        
2,4-二硝基苯基-TEG 5' 端,内部 HPLC    
间隔 位置 纯化    
间隔        
间隔9 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
间隔12 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
间隔18 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
间隔C3 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
3'-间隔-C3 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
模拟 位置 纯化    
链终止        
3'-dA 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
3'-dG 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
3'-dC 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
3'-dT 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
化学疗法        
胞嘧啶阿拉伯糖苷 (araC) 内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
2',3'-双脱氧胞苷 (ddC) 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
防止污染      
Ribo U 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
交联        
8-Br-dA 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
8-Br-dG 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-Br-dC 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-Br-dU 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-F-dU 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-I-dC 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-I-dU 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
2-巯基-dT 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
4-巯基-dT 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
6-巯基-dG 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
损伤与修复        
2'-脱氧假尿苷 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5,6-二氢-dT 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5,6-二氢-dU 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-OH-dC 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-OH-dU 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
8-氧络-dA 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
8-氧络-dG 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
胸苷乙二醇 5' 端,内部 PAGE    
TMP-F-dU, F-dC 内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dUracil 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
退化        
2'-脱氧水粉菌素 5' 端,内部 柱,HPLC,PAGE  
衍生物K (dK) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
衍生物P (dP) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
肌苷 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-硝基吲哚 5' 端,内部
5' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
3-硝基吡咯 5' 端,内部
3' 端
脱盐(仅内部),柱,HPLC,PAGE
双链体稳定        
2,6-二氨基嘌呤 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
5-Me-dC 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
荧光        
2-氨基蝶呤 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
亚乙烯基-dA 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
甲基化诱变      
N6-Me-dA 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
O6-Me-dG 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
O4-Me-dT 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
无碱基        
dSpacer 内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
siRNA指导链选择      
5'-OMe-dT 5' 端 脱盐,HPLC,PAGE  
结构和功能      
7-去氮-dA 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
7-去氮-dG 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
7-去氮-dX 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
7-去氮-8-Aza-dA 5' 端,内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dA-5' (反向寡核苷酸) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dG-5' (反向寡核苷酸) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dC-5'(反向寡核苷酸) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dT-5'(反向寡核苷酸) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
除美国以外,其他国家都可购买寡核苷酸中无qPCR探针的锁核酸。  
翻译终止      
嘌呤霉素 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
嵌入 位置 纯化    
吖啶        
吖啶 内部 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
补骨脂素        
C2 5' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
C6 5' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
反义 位置 纯化    
胆固醇        
胆甾醇基-TEG 5' 端,内部 柱,HPLC  
3'-胆甾醇基-TEG 3' 端 脱盐,柱,HPLC,PAGE  
甲基RNA        
2'-OMe-RNA A 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
2'-OMe-RNA G 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
2'-OMe-RNA C 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
2'-OMe-RNA U 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
硫代磷酸盐        
硫代磷酸盐(S-寡核苷酸) 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱(5' 端,内部)
脱盐,柱,HPLC,PAGE(3' 端)
2'  5' 合成        
dA-5' 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dG-5' 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dC-5' 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
dT-5' 5' 端,内部
3' 端
脱盐,柱,HPLC,PAGE  
 硫代磷酸盐
硫代磷酸盐(或S-寡核苷酸)是正常DNA的变体,其中一个非桥接氧被硫取代。核苷酸间键的硫化产生了对细胞核酸酶降解具有抗性的分子。可以在5'、3'或内部位置引入硫键。
 最低产量保证
修饰的寡核苷酸 (O.D./µg)*
比例 (µmole) 脱盐 纯化柱 HPLC PAGE
0.05 2/60 0.4/12 0.4/12 0.2/6
0.2 5/150 1/30 1/30 0.4/12
1.0 16/480 5/150 5/150 2/60
10 160/4,800 不适用 52/1,560 不适用
15 240/7,200 不适用 76/2,280 不适用
* 保证是对20聚合体或更长聚合体。短于20个碱基的寡核苷酸将按比例具有较少的OD。微克量基于30 μg/ OD值计算。如果μg/OD值小于30,则报告的μg值将按比例减小。硫代磷酸化的产率是上述值的70%。合成后修饰产量可以比上述值少50%。
未修饰的硫代磷酸盐(S-寡核苷酸)(O.D./µg )*
比例 (µmole) 脱盐 纯化柱 HPLC PAGE
0.05 3.5/105 0.7/21 0.7/21 0.35/10.5
0.2 8.4/252 2.1/63 1.75/52.5 0.7/21
1.0 28/840 8.4/252 9.1/273 3.5/105
10 280/8,400 不适用 91/2,730 不适用
15 420/12,600 不适用 133/3,990 不适用
* 保证是对20聚合体或更长聚合体。短于20个碱基的寡核苷酸将按比例具有较少的OD。微克量基于30 μg/ OD值计算。如果μg/OD值小于30,则报告的μg值将按比例减小。 
 发货时间表
纯化 脱盐 纯化柱 HPLC PAGE
标准修饰 5-7天或更少 5-7天或更少 5-7天或更少 5-7天或更少
合成后修饰 7-10天 7-10天 7-10天 7-10天
* 有关完整的标签许可信息,请访问:sigmaaldrich.com/oligolicenses
 材料