纯净而简单的引物
纯净而简单的引物是适用于所有研究应用的入门级优质引物,具有超高碱基偶联效率和优化的滤芯纯化工艺。欢迎订购!
有保证的得率 3 OD
形式 以干燥形式发运,装在2 mL带有螺旋盖的试管中
长度 12 - 35个碱基
纯化 反相滤芯
碱基 DNA(A、C、G或T)
修饰
骨架 磷酸二酯键
文件 所有寡核苷酸均附有质量保证文件,包括得率、Tm(解链温度)、MW和μg/OD。
质量控制 每种寡核苷酸都通过质谱检测质量。
发货时间表 在24-48小时内发货。
价格及订购 请联系当地的办事处了解价格和供货情况。
 材料