WellRED引物
Sigma经Beckman Coulter, Inc.授权,可供应专为CEQ/GeXP基因分析系统设计的WellRED染料标记寡核苷酸,该产品可用于直接杂交或PCR扩增。WellRED染料标记寡核苷酸是以寡核苷酸染料D2、D3或D4标记5'末端的的DNA寡核苷酸。
WellRED 规格参数
得率 Cartridge: 2 和 4 OD
HPLC: 5, 10, 50 和 100 OD
纯化方法 Cartridge, HPLC
长度 15 – 30 个碱基(询问更长序列)
骨架 磷酸二酯
规格 干品
修饰 在5’末端的D2-PA、D3-PA或D4-PA修饰
包装 2 mL 不透明样品管
质量控制 MALDI-TOF MS,电喷雾离子化质谱,利用紫外光谱法检测OD值
技术数据表和标签 包括得率、Tm(熔解温度)、MW和µg/OD 每个订单都有两套相同的标签
其他服务 分装至样品管中 可按需提供MSQC追踪
发货计划 4-5个工作日内发货
WellRED染料化学的优势
  • WellRED寡核苷酸利用具有高消光系数的花青荧光染料,在近红外区域具有光吸收,从而减少来自生物材料的背景噪声,实现高灵敏度检测
  • CEQ/GeXP基因分析系统使DNA样品在分析期间保持线性形式。CEQ/GeXP基因分析系统的在线变性流程可防止二级结构的形成,特别是在长时间运行过程中无需任何手动操作步骤。
  • WellRED染料化学和预热功能使CEQ/GeXP基因分析系统能够分解其他系统无法处理的复杂结构。
得率和估计检测数
得率 (OD) 2 4 5 10
纯化 Cartridge Cartridge HPLC HPLC
大约得率 (nmols*) 10 20 25 50
估计检测数(反应数) 1,000-2,000 2,000-4,000 2,500-5,000 5,000-10,000
*对于20个碱基的寡核苷酸,预计1 OD = 5 nmols = 30 µg
WellRED染料的光谱学性质
寡核苷酸 激发波长(nm) 发射波长(nm) 摩尔消光系数
D2-PA 750 770 170,000
D3-PA 685 706 224,000
D4-PA 650 670 203,000
CEQ/GeXP是Beckman Coulter, Inc.的商标。
材料