定制iScale Oligos™
iScale Oligos DNA和siRNA是毫克级定制DNA和siRNA寡核苷酸,主要用于体内、高通量和商业化项目(生命科学研究工具、分子诊断和实验室开发的检测)。
iScale Oligos DNA参数
容量
  • 10、25、50、100、250 & 500 mg(更高容量须咨询确认)
  • 1 - 5 g (Inquire for larger quantities)
  • 了解 siRNA的参数
纯化
  • 脱盐、RP-HPLC及体内纯化
序列长度
  • 10-50碱基(更大长度须咨询确认)
修饰
  • 生物素,磷酸化,胺基修饰剂C12,生物素TEG,TET,胺基修饰剂C6,HEX,5-Me-dC,生物素dT,间臂18,胺基修饰剂C6 dT,dSpacer,间臂12,硫醇修饰剂C3 S-S,胺基修饰剂C3,胺基修饰剂C7,间臂C3, 2'-OMe及硫代硫酸脂肪
  • 其他修饰须咨询确认
质量控制
  • 100%质谱
  • 可提供分析HPLC
  • 可提供分析证书
形式
  • 以干燥的管式提供
服务
  • 如果寡核苷酸用于体内,推荐体内级纯化及如下服务:盐置换、内毒素检测及过滤