定制RNA寡核苷酸
 RNA寡核苷酸规格
合成规格 0.05、0.2和1.0 µmol
可按需提供毫克到克数量级生产
纯化 脱盐、Cartridge、HPLC、PAGE
建议用于>30碱基的寡核苷酸
长度 7 – 45 碱基
联系我们咨询超过45碱基RNA寡核苷酸的可行性
骨架 磷酸二酯/硫代磷酸
形式 干品
修饰/碱基 提供各种修饰选择包括氨基、生物素、荧光染料和磷酸化
混合RNA/DNA/2-OMe
包装 2 mL试管
质量控制 MALDI-TOF MS,电喷雾离子化质谱,利用紫外光谱法检测OD值
技术数据表和标签 包括得率、Tm(熔解温度)、MW和µg/OD
每个订单都有两套相同的标签
其他服务 分装至样品管中
可按需提供MSQC追踪
 交货期
规格(µmol) 脱盐 处理柱(Cartridge) 高效液相色谱(HPLC) 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)
0.05, 0.2 和 1.0 5 天 5 天 6 天 8 天
 最低产量保证
未修饰RNA寡核苷酸(O.D./µg)*
规格(µmol) 脱盐 处理柱(Cartridge) 高效液相色谱(HPLC) 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)
0.05 5/150 1/30 1/30 0.5/15
0.2 12/360 3/90 2.5/75 1/30
1.0 40/1,200 12/360 13/390 5/150
*担保用于20 mer及以上长度。短于20个碱基的寡核苷酸会具有相应较低的OD值。微克量基于30μg/ OD值计算。如果μg/ OD值小于30,报告的μg值会相应降低。硫代磷酸化的产量是上述值的70%。
修饰RNA寡核苷酸(O.D./µg)*
规格(µmol) 脱盐 处理柱(Cartridge) 高效液相色谱(HPLC) 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)
0.05 2/60 0.4/12 0.4/12 0.2/6
0.2 5/150 1/30 1/30 0.4/12
1.0 16/480 5/150 5/150 2/60
*担保用于20 mer及以上长度。短于20个碱基的寡核苷酸会具有相应较低的OD值。微克量基于30μg/ OD值计算。如果μg/ OD值小于30,则报告的μg值会相应降低。硫代磷酸化的产量是上述值的70%。合成后修饰的产量可能比上述值少50%。
 材料