D-Tube™透析管
使用D-Tube™透析管可轻松地对蛋白质或核酸样品进行透析。这些装置采用带盖的离心管形式的透析膜窗口,能够进行有效的缓冲液交换,以去除尿素、表面活性剂、盐和其他微量元素。
D-Tube™透析管采用双层膜设计,可将样品分散于较大面积上,因而使得透析可在2-5小时内完成。
D-Tube™ Mini 透析管
D-Tube™ Midi 透析管
D-Tube™ Maxi 透析管
D-Tube™透析管的优点
  • 低结合的再生纤维素膜和外壳能够增强样品的回收率
  • 防漏设计 - 无需夹具或打结
  • 螺旋盖设计使其易于打开和关闭
  • 方便从设备的刚性框架中轻松取出甚至毫升级的样品体积
  • 无需注射器上样或取出样品。只需用标准移液器吸头加入样品即可。
  • D-Tube™透析管配有浮动架,其可应用于大多数标准尺寸的装有交换缓冲液的烧杯中
  • 可使用D-Tube™透析管对琼脂糖或丙烯酰胺样品进行电洗脱
选择适合您样品的D-Tube™透析管。
我们的网站现已可供您进行设备选择。您可定期查看是否有设备更新。
      D-Tube™ Mini D-Tube™ Midi D-Tube™ Maxi D-Tube™ Mega D-Tube™ Mega
      最大初始样品量  
分子量(蛋白质或核酸) 理论截留分子量 数量/包 10-250 μL 50-800 μL 100 μL - 3 mL 3 mL - 10 mL 10 mL - 15 mL
MW < 7 k 3500
3500
10
50
  71506-M 71508-M 即将上市 即将上市
7 k < MW < 24 k 7000
7000
7000
10
50
1 plate of 96
71504-M
71712-M
71507-M 71509-M 即将上市
即将上市
即将上市
即将上市
即将上市
即将上市
24 k < MW 13000
13000
13000
10
50
1 plate of 96
71505-M
71713
  71510-3    
浮板     Mini (10) Midi (10) Maxi (10) Mega (10) Mega (10)
      71512-M 71513-M 71514-M 71748-M 71748-M