双标记探针
双标记探针是qPCR最常见的探针类型,通常称为水解探针。
 选择双标记探针:
  • 微阵列验证
  • 增加靶基因/少量样本
  • 病原体检测
  • 多路复用
  • 病毒载量定量
  • 基因表达分析
  • 基因拷贝测定
验证MISSION®siRNA和shRNA knockdown的理想选择。
 使用双标记探针的好处包括:
  • 序列特异性设计简单
  • 报告/猝灭分子组合的广泛可用性
  • 提高灵敏度
 将LNA 添加到您的探针:
  • 增加热稳定性和杂交特异性
  • SNP检测、等位基因鉴别和体外定量或检测的准确性更高
  • 针对有问题的靶序列设计的探针更简单、更灵敏
 双标记探针如何工作
双标记探针是用两种不同染料标记的单链寡核苷酸。报告染料位于5’端,猝灭分子位于3’端。猝灭分子通过荧光共振能量转移(FRET)抑制报告分子的天然荧光发射。下面的插图描述了这个机制。
双标记探针如何工作
引物被聚合酶拉长,探针与特定的DNA模板结合。通过水解从探针/靶杂交体释放出报告分子,引起荧光增加。测得的荧光信号与靶 DNA 的量成正比。
 产品特性包括:
  • 数量:1、3、5 和 10 OD
  • 纯化:HPLC
  • 序列长度:15-40个碱基
  • 质量控制:100%质谱
  • 形式:在琥珀管中干燥供应
  • 可选的自定义形式(标准化、专用板等)
我们可根据具体应用提供相应形式的探针,以简化您的实验计划。
 保证产量
有保证
OD产量
近似
纳摩尔数
近似
μg
近似
反应数 *
1 4 32 800
3 12 96 2,400
5 20 160 4,000
10 40 320 8,000
*估计值基于1OD 4 nmol 或 32 μg和25μl反应 200 nM (5.0 pmol/反应)。估计值基于 25 个碱基的平均序列长度。
 光谱属性表
染料 最大
EX (nm)
最大
EM (nm)
相容
猝灭分子
6-FAM™ 495 520 BHQ®-1, TAMRA™
JOE™ 529 555 BHQ-1, TAMRA
TET™ 521 536 BHQ-1, TAMRA
Cal Fluor® Gold 5401 522 544 BHQ-1
HEX™2 535 556 BHQ-1, TAMRA
Cal Fluor Orange 5602  538
559 BHQ-1
TAMRA 557 583 BHQ-2
青色素 3 549 566 BHQ-2
Quasar® 5703 548 566 BHQ-2
Cal Fluor Red 5904 569 591 BHQ-2
ROX™ 586 610 BHQ-2
TxRd(磺酰罗丹明B 101-X) 597 616 BHQ-2
青色素 5 646 669 BHQ-3
Quasar 6705 647 670 BHQ-3
青色素 5.5 675 694 BHQ-3
1JOE/TET替代品
2VIC®替代
3Cyanine 3替代品
4TAMRA替代品
5青色素5替代品
 发货计划
数量 (OD) 1 3 5 10
带有标准染料的双标记探针 3-5 天 3-5 天 3-5 天 3-5 天
带有标准染料的双标记LNA®探针
7 天 7 天 7 天 7 天
带有后合成染料的双标记探针
有/无LNA
7-10 天 7-10 天 7-10 天 7-10 天
*由于国际过境、通关延误等原因,交货时间可能较长。大型项目将根据客户的项目需要安排在交货时间表中。
 材料