Durapore® PVDF 膜过滤器
Durapore® PVDF Membrane FiltersDurapore® 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 膜最为人所知的特性是其极低的蛋白结合力和与样品组分最小的相互作用。与尼龙、PTFE 或硝酸纤维素膜相比,Durapore®每单位表面积结合更少的蛋白质 ,这种过滤器常用于含蛋白质溶液的澄清和灭。
Durapore® 膜过滤器有多种孔径可供选择。疏水性和亲水性过滤器均可满足应用要求。
Durapore® 过滤器的关键应用:
  • 除菌过滤
  • 含蛋白质溶液的过滤
  • 支原体减少
  • 气体过滤
  • 排气
 Durapore® 膜盘规格
膜材料 聚偏氟乙烯 (PVDF)
孔径 (µm) 0.1 - 5
厚度 (μm) 80 - 140
水流量 (mL/min/cm2) @27.5 in。Hg (亲水性)4 - 208
10 psi 时的空气流量 (L/min/cm2) (疏水性)0.9 - 4.9(典型值)
可湿性 亲水和疏水选项
温度限制 最高 85°C
折射率 1.42
蛋白结合力 (IgG) < 10 μg/cm2
化学相容性 推荐用于含水溶剂
灭菌性 高压灭菌器,EtO,γ 射线照射
表面选项 白色
主要性能 低蛋白结合(亲水性),耐溶剂(疏水性)
关键应用 灭菌过滤,澄清过滤含蛋白溶液,支原体减少,气体过滤和排气(疏水),溶剂过滤(疏水)
也用于Millex®注射器过滤器无菌 Millex®注射器过滤器
 亲水性 Durapore® 膜过滤器
产品编号 孔径 过滤器直径(⌀) 尺寸 包装尺寸 添加到购物车
DVPP01300 0.65 µm 13 mm   100    
DVPP02500 0.65 µm 25 mm   100    
DVPP04700 0.65 µm 47 mm   100    
DVPP09050 0.65 µm 90 mm   50    
DVPP14250 0.65 µm 142 mm   50    
GVWP00010 0.22 µm 不适用 1 ft. x 10 ft. 卷 1    
GVWP01300 0.22 µm 13 mm   100    
GVWP02500 0.22 µm 25 mm   100    
GVWP04700 0.22 µm 47 mm   100    
GVWP09050 0.22 µm 90 mm   50    
GVWP14250 0.22 µm 142 mm   50    
HVLP00010 0.45 µm 不适用   1    
HVLP01300 0.45 µm 13 mm   100    
HVLP02500 0.45 µm 25 mm   100    
HVLP04700 0.45 µm 47 mm   100    
HVLP09050 0.45 µm 90 mm   50    
HVLP14250 0.45 µm 142 mm   50    
SVLP01300 5.0 µm 13 mm   100    
SVLP02500 5.0 µm 25 mm   100    
SVLP04700 5.0 µm 47 mm   100    
SVLP09050 5.0 µm 90 mm   50    
SVWG04700 5.0 µm 47 mm   100    
VVLP01300 0.1 µm 13 mm   100    
VVLP02500 0.1 µm 25 mm   100    
VVLP04700 0.1 µm 47 mm   100    
VVLP09050 0.1 µm 90 mm   50    
VVLP14250 0.1 µm 142 mm   50    
疏水性 Durapore®  膜过滤器
产品编号 孔径 过滤器直径(⌀) 包装尺寸 添加到购物车
GVHP00010 0.22 µm 不适用 1    
GVHP01300 0.22 µm 13 mm 100    
GVHP02500 0.22 µm 25 mm 100    
GVHP04700 0.22 µm 47 mm 100    
GVHP09050 0.22 µm 90 mm 50    
GVHP14250 0.22 µm 142 mm 50    
HVHP01300 0.45 µm 13 mm 100    
HVHP02500 0.45 µm 25 mm 100    
HVHP04700 0.45 µm 47 mm 100    
HVHP09050 0.45 µm 90 mm 50    
HVHP14250 0.45 µm 142 mm 50    
VVHP04700 0.1 µm 47 mm 100    
附件
产品编号 说明 包装尺寸 添加到购物车
XX6200006P 过滤钳,钝端,不锈钢 3