乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
货号 E5134
室温储存
产品描述
分子式:C10H14N2Na2O8 • 2H2O
分子量:372.2
CAS号:6381-92-6
熔点:248 °C
pKa: 2.0, 2.7, 6.2, 10.31
别名:EDTA,乙二胺四乙酸
该产品为分子生物学级,适用于分子生物学应用,对其中核酸酶和蛋白酶的存在也进行了分析。
EDTA是金属蛋白酶的抑制剂,有效浓度为1-10μM。EDTA充当金属蛋白酶活性位点中锌离子的螯合剂,并还可对其他金属离子依赖性蛋白酶进行抑制,如钙依赖性半胱氨酸蛋白酶。EDTA可能会干扰金属依赖的生物学过程。2
作为抗凝剂时,最常用的是EDTA的二钠盐或三钾盐。最佳浓度为每毫升血液1.5 mg。EDTA可防止血小板聚集,因此是血小板计数的首选抗凝剂。3每毫升全血1-2滴2%的EDTA溶液可作为抗凝血剂使用。
EDTA的显色检测过程已被发表。4
注意事项及免责声明
本产品仅供研发使用,不适用于药物、家用或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据手册。
制备指南
该产品在室温下可缓慢溶于水,最高可达0.26M,也就是终体积为1ml约含有96mg。该溶液的pH值在4至6范围内。随着pH值的增加,EDTA盐在水中更易溶解:盐形式的EDTA越多,水溶液的pH值越高,则室温溶解度越高。这可通过逐渐向EDTA溶液中加入浓氢氧化钠溶液而实现。
储存/稳定性
0.5M pH8.5的储存液可在4 °C稳定数月。2
EDTA溶液可能需要高温灭菌。
材料
参考文献
  1. Data for Biochemical Research, 3rd ed., Dawson, R. M. C., et al., Oxford University Press (New York, NY: 1986), p. 404.
  2. Proteolytic Enzymes: A Practical Approach, 2nd ed., Beynon, R. and Bond, J. S., eds., Oxford University Press (Oxford, UK: 2001), p. 322.
  3. Clinical Hematology: Principles, Procedures, Correlations. ed. Lotspeich-Steininger, C. A., et al., Lippincott (Philadelphia, PA: 1992), p. 18.
  4. Sorensen, K., An Easy Microtiter Plate-based Chromogenic Assay for Ethylenediaminetetraacetic Acid and Similar Chelating Agents in Biochemical Samples. Anal. Biochem., 206(1), 210-211 (1992).
GCY/RXR 11/02