EX-CELLM® Advanced™ CHO Feed 1
用于CHO细胞的化学成分明确、无动物来源成分补料
EX-CELL® Advanced™ CHO Feed 1 货号 粉末量(g/L)
含有葡萄糖的粉末 24367C 64.1
不含葡萄糖的粉末 24368C 34.1
简介
EX-CELL® Advanced™ CHO Feed 1是一种含有高度浓缩重要关键原材料的单一组成新一代补料。相关配方通过10,000多个数据点的多变量分析开发而成,包括了性能、物理、调控及安全设计等参数。该补料可结合Advanced™ CHO Fed-batch Medium来在所有工业CHO细胞系(CHO-S, DuxB11, DG44, CHO-M以及CHOZN GS)在分批补料式培养中实现卓越的效价性能。
目的用途
用于生物制造行业的进一步制造用途。不可用于人体或兽医行业中的体外诊断用途。
产品制备及储存
不得在水化的补料出现结块或带有沉淀时使用。在处理或添加该培养基时需采用无菌技术。请阅读安全技术说明书(SDS)并参照操作指导,并穿戴适当的保护性护目镜、防护服及手套。
水化指导
使用前2-8 °C储存
在制备过程中尽量避光。
  1. 量取约80%最终所需体积的细胞培养级水。推荐的水温在25°C至40°C。在搅拌的过程中,缓慢加入64.1 g/L的货号24367C以及34.1 g/L货号 24368C的粉末。
  2. 持续搅拌30分钟。产物会保持轻微的浑浊。
  3. 调整pH值至9.5 +/- 0.1。继续混合10分钟。产物会呈现清亮。
  4. 通过5N HCl将pH降低至8.5. 继续混合10分钟。
  5. QS至100%的最终体积。
  6. 立即采用低蛋白结合滤膜(<0.22微米)进行无菌过滤。
  7. 将补料储存在2-8 °C的暗处直至使用。一个月之后需将未使用的补料丢弃。
使用方法
小规模分批补料式生产
强烈推荐通过对EX-CELL® Advanced™ CHO Feed 1(2.5-10%)进行滴定以确定适用于特定应用的最佳浓度。为了获取最佳的结果,推荐仅在达到中期至晚期指数期时开始补料。
  1. 将克隆细胞系加入悬浮培养基中,并向125 mL的Erlenmeyer摇瓶或TPP TubeSpin®管中注入30ml的EX-CELL® Advanced™ CHO Fed-batch Medium  (14366C),初始细胞浓度为0.3x106 细胞/ml。
  2. 通过无菌加入无菌葡萄糖(G8769)至最高4g/L(最终浓度)以及在培养的第3、5、7、9以及11天加入5%初始体积的水化的EX-CELL® Advanced™ CHO Feed 1(参见上方)完成培养基的补料。
如何订购
如需更多信息,请联系您的区域代表或拨打我们的客户服务热线。
材料