交互式代谢途径图
这一新版IUBMB-Sigma-Nicholson代谢途径图形象直观,为传统的工具增加了新功能。现在,所有代谢物、酶和所选择的途径都是可搜索和互动的。图的“骨架”是糖分解途径,其后是TCA (Krebs) 循环呼吸链,它们共同使ATP合成酶合成ATP。ATP是所有生命所需的大部分能量的来源。许多生物合成和分解的代谢途径,例如碳水化合物氨基酸脂质,都与该骨架相关联,图中使用了不同颜色来区分它们。人体的代谢尽量用黑色箭头显示以示区别。大约550个反应是用IUBMB酶学委员会(EC)编号标识,因此这些编号都是可索引的
要获得最佳用户体验, 请在Firefox, Chrome Safari中查看此页面。
如果您无法查看下方的代谢图,请访问:交互式代谢途径图