Mix-n-Stain™抗体标记技术
直接标记一抗对于流式细胞术的相关应用,以及当来自不同物种的一抗不可用于多色免疫荧光实验时十分有用。通常,用活性染料标记抗体需要经过抗体缓冲液置换、长孵育时间和耗时的纯化步骤,以除去未结合的染料。Mix-n-Stain抗体标记试剂盒是一种突破性技术,适用于5至100μg的简单快速小规模抗体标记。
Evaluation of CF™ Dye Mix-n-Stain labeled antibodies
图1. CF™染料Mix-n-Stain标记抗体评估。
A. 用CF TM 633 Mix-n-Stain标记的小鼠抗人CD3抗体染色的Jurkat细胞的流式细胞术分析(在BD FACS Calibur上)。市售的Alexa Fluor 647-小鼠抗人CD3染色细胞在此作为参考。柱状图表示相对荧光值的几何平均值。使用BD FACSCalibur流式细胞仪对荧光进行分析。
B. 分别用结合有CF TM 633 Mix-n-Stain(红色)的β-微管蛋白IgM、CF TM 488A鬼笔环肽(绿色)和DAPI(蓝色)标记的HeLa细胞。图像由Zeiss 510 Meta共聚焦显微镜捕获。
简单的抗体标记步骤 - 简单的三步
  1. 将抗体与染料和缓冲液混合 – 准确控制30秒
  2. 孵育抗体/染料30分钟
  3. 抗体和染料的络合物可随时投入使用 - 无需纯化!
使用Mix-n-Stain标记试剂盒的优势
  • 无需计算染料用量 - 只需将抗体与提供的全部染料混合即可
  • 无需纯化络合物
  • 标记反应可以耐受常见的稳定剂,如叠氮化钠、Tris和低浓度的甘油、BSA或明胶
  • 精选自市售的19种最亮和最光稳定的染料
材料