分子信标
分子信标是一种结构探针,具有高度敏感性、序列特异性,用于qPCR和体外研究中的序列检测。
 选择分子信标,用于:
  • SNP检测
  • 等位基因鉴别
  • 病原体检测
  • 复用
  • 病毒载量定量
  • 基因表达分析
  • 基因拷贝测定
  • 终点基因分型
  • 体外定量或检测
 使用分子信标的好处包括:
  • 反应过程保存探针
  • 增加特异性
 将LNA添加到探针中,用于:
  • 增加热稳定性和杂交特异性
  • 在SNP检测、等位基因鉴别和体外定量或检测方面具有更高的准确性
  • 针对有问题的靶序列设计更简单、更灵敏的探针
 分子信标如何工作
分子信标是一种单链双标记荧光探针,通过探针两端的互补干细胞序列(约 4~6nt)保持发夹环构象(约 20~25nt)。探针的 5’ 端和 3’ 端分别含有一个报告分子和一个猝灭分子。环是与靶序列互补的单链 DNA 序列。报告分子和猝灭分子的接近导致报告分子的天然荧光发射被猝灭。分子信标的结构和机理如下所示。
分子信标如何工作
分子信标与其特定的靶序列杂交,导致发夹环结构打开并将 5' 末端报道基因与 3' 末端猝灭分子分开。由于猝灭分子不再靠近报告分子,荧光发射发生。测得的荧光信号与靶 DNA 的量成正比。
 产品特性包括:
  • 数量:1、3、5 和 10 OD
  • 纯化:HPLC 
  • 序列长度:15-40个碱基
  • 质量控制:100%质谱
  • 形式:在琥珀管中干燥供应
  • 可选的自定义形式(标准化、专用板等)
我们可根据具体应用提供相应形式的探针,以简化您的实验计划。
 保证产量
已保证 OD产量 近似 纳摩尔数 近似 μg 近似 反应次数*
1 3 32 600
3 9 96 1,800
5 15 160 3,000
10 30 320 6,000
*估计值基于1OD 3 nmol 或 32 μg和25μl反应 200 nM (5.0 pmol/反应)。估计值基于 30 个碱基的平均序列长度。
下面列出了最常见的荧光和猝灭分子组合:
 光谱属性表
染料 最大 EX (nm) 最大 EM (nm) 相容 猝灭分子
6-FAM™ 495 520 BHQ-1, DABCYL
JOE™ 529 555 BHQ-1, DABCYL
TET™ 521 536 BHQ-1, DABCYL
HEX™ 535 556 BHQ-1, DABCYL
青色素3 549 566 BHQ-2, DABCYL
ROX™ 586 610 BHQ-2, DABCYL
TxRd(磺酰罗丹明B 101-X) 597 616 BHQ-2, DABCYL
青色素5 646 669 BHQ-3, DABCYL
青色素5.5 675 694 BHQ-3, DABCYL
 发货计划
数量 (OD) 1 3 5 10
标准染料分子信标 5 天 5 天 5 天 5 天
带有标准染料的LNA®分子信标 7 天 7 天 7 天 7 天
带有/不带 LNA 的后合成染料的分子信标 7-10 天 7-10 天 7-10 天 7-10 天
*由于国际过境、通关延误等原因,交货时间可能较长。将根据项目需要在交货时间表上对大型项目作出安排。
 材料