非无菌Millex®注射式过滤器
使用低熔出Millex®注射式过滤器制备样品,可以确保获得干净的基线并最大化仪器正常运行时间,以进行溶出度测试、LC-MS、UHPLC和离子色谱等敏感性分析。
优质制造,100%完整性测试。因为我们会对每天发货的100%Millex®过滤器的膜完整性进行验证,所以您可以放心使用我们的产品去除样品中的所有颗粒。
为获得最佳效果,请根据以下标准选择过滤器:
  • 能够与样品有化学相容的膜
  • 适用于您分析方法的孔径
  • 适合样品体积的过滤器直径
  • 为具有高颗粒负载的样品选择集成的预过滤器(如Millex®-HPF过滤器)
带有亲水性PTFE膜的Millex®注射式过滤器
货号 Millipore货号 描述 直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包  
SLLGR04NL SLLGR04NL Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 4 0.2 100
SLLHR04NL SLLHR04NL Millex®-LH注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 4 0.45 100
SLLGX13NL SLLGX13NL Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.2 100
SLLGX13NK SLLGX13NK Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.2 1000
SLCRX13NL SLCRX13NL Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 100
SLCRX13TL SLCRX13TL* Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 100
SLCRX13NK SLCRX13NK Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 1000
SLLG033NS SLLG033NS Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.2 50
SLLG033NB SLLG033NB Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.2 250
SLLG033NK SLLG033NK Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.2 1000
SLCR033NS SLCR033NS Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.45 50
SLCR033NB SLCR033NB Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.45 250
SLCR033NK SLCR033NK Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.45 1000
*管接口
带有疏水性PTFE膜的Millex®注射式过滤器
货号   Millipore货号   描述   直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包  
SLFGR04NL SLFGR04NL Millex®-FG注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 4 0.2 100
SLFHR04NL SLFHR04NL Millex®-FH注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 4 0.45 100
SLFGX13 SLFGX13NK Millex®-FG注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 13 0.2 1000
SLFGX13 SLFHX13NL Millex®-FH注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 100
SLFHX13TL SLFHX13TL* Millex®-FH注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 100
SLFHX13 SLFHX13NK Millex®-FH注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 1000
Z227528 SLFG025NS Millex®-FG注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 25 0.2 50
SLFG025 SLFG025NB Millex®-FG注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 25 0.2 250
SLFG025 SLFG025NK Millex®-FG注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 25 0.2 1000
SLFG025 SLFH025NS Millex®-FH注射式过滤器 Membrane疏水性Millipore®PTFE膜 25 0.45 50
*管接口
带有亲水性Durapore®PVDF膜的Millex®注射式过滤器
货号   Millipore货号   描述 直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包
SLGVR04 SLGVR04NL Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.22 100
SLGVR04 SLGVR04NK Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.22 1000
Z227552 SLHVR04NL Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.45 100
SLHVR04 SLHVR04NK Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.45 1000
SLGVX13 SLGVX13NL Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.22 100
SLGVX13TL SLGVX13TL* Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.22 100
SLGVX13 SLGVX13NK Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.22 1000
SLHVX13 SLHVX13NL Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.45 100
SLHVX13TL SLHVX13TL* Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.45 100
SLSV025NB SLSV025NB Millex®-SV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 25 5 250
SLGV033N SLGV033NS Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.22 50
SLGV033N SLGV033NB Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.22 250
SLGV033N SLGV033NK Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.22 1000
SLHV033N SLHV033NS Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.45 50
SLHV033N SLHV033NB Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.45 250
SLHV033N SLHV033NK Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.45 1000
*管接口
带有亲水性Durapore®PVDF膜的Millex®注射式过滤器
货号 Millipore货号 描述 直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包
SLGVR04 SLGVR04NL Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.22 100
SLGVR04 SLGVR04NK Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.22 1000
Z227552 SLHVR04NL Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.45 100
SLHVR04 SLHVR04NK Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 4 0.45 1000
SLGVX13 SLGVX13NL Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.22 100
SLGVX13TL SLGVX13TL* Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.22 100
SLGVX13 SLGVX13NK Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.22 1000
SLHVX13 SLHVX13NL Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.45 100
SLHVX13TL SLHVX13TL* Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 13 0.45 100
SLSV025NB SLSV025NB Millex®-SV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 25 5 250
SLGV033N SLGV033NS Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.22 50
SLGV033N SLGV033NB Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.22 250
SLGV033N SLGV033NK Millex®-GV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.22 1000
SLHV033N SLHV033NS Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.45 50
SLHV033N SLHV033NB Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.45 250
SLHV033N SLHV033NK Millex®-HV注射式过滤器 Durapore®PVDF膜 33 0.45 1000
*管接口
带有PES Millipore Express®膜的Millex®注射式过滤器
货号 Millipore货号 描述 直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包
SLGPX13NL SLGPX13NL Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 13 0.22 100
SLGPX13NK SLGPX13NK Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 13 0.22 1000
SLHPX13 SLHPX13NL Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 13 0.45 100
SLHPX13 SLHPX13NK Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 13 0.45 1000
SLGP033N SLGP033NS Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 33 0.22 50
SLGP033N SLGP033NB Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 33 0.22 250
SLGP033N SLGP033NK Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 33 0.22 1000
SLHP033N SLHP033NS Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 33 0.45 50
SLHP033N SLHP033NB Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 33 0.45 250
SLHP033N SLHP033NK Millex®-GP注射式过滤器 MilliporeExpress®PES膜 33 0.45 1000
带有尼龙膜的Millex®注射式过滤器
货号 Millipore货号 描述 直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包
SLGN033 SLGN033NB Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 33 0.20 250
SLGN033 SLGN033NK Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 33 0.20 1000
SLGN033 SLGN033NS Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 33 0.20 50
SLGNX13 SLGNX13NK Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 13 0.20 1000
SLGNX13 SLGNX13NL Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 13 0.20 100
SLGNX13TL SLGNX13TL Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 13 0.20 100
SLHN033 SLHN033NB Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 33 0.45 250
SLHN033 SLHN033NK Millex®-HN Syringe Filter Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 33 0.45 1000
SLHN033 SLHN033NS Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 33 0.45 50
SLHNX13 SLHNX13NK Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 13 0.45 1000
SLHNX13 SLHNX13NL Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 13 0.45 100
SLHNX13TL SLHNX13TL Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 13 0.45 100
HPLC认证的Millex®注射式过滤器
货号 Millipore货号 描述 直径(mm) 孔径 (µm) 数量/包
SLLGX13NL SLLGX13NL Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.2 100
SLLGX13NK SLLGX13NK Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.2 1000
SLCRX13NL SLCRX13NL Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 100
SLCRX13NK SLCRX13NK Millex®-LCR注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 13 0.45 1000
SLGN033 SLGN033NB Millex®-GN注射式过滤器 尼龙 33 0.20 250
SLHNX13 SLHNX13NK Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 13 0.45 1000
SLHN033 SLHN033NB Millex®-HN注射式过滤器 尼龙 33 0.45 250
SLLG033 SLLG033NS Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.20 50
SLLG033 SLLG033NB Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.20 250
SLLG033 SLLG033NK Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.20 1000
SLCR033 SLCR033NS Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.45 50
SLCR033 SLCR033NB Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.45 250
SLCR033 SLCR033NK Millex®-LG注射式过滤器 亲水性Millipore®PTFE膜 33 0.45 1000