寡核苷酸计算器OligoEvaluator™
我们很高兴向您提供我们的在线寡核苷酸序列计算器 — OligoEvaluator,该计算器提供寡核苷酸的分析值
 寡核苷酸计算器OligoEvaluator™功能
模块 特点
分析 输入序列(一次可输入多达10个序列),该工具将返回所有主要物理特性值,例如分子量、解链温度、二级结构和引物二聚体形成(以简单易懂的文本格式提供二级结构和引物二聚体形成信息,例如 ”二级结构 — 强“)。
重悬浮 输入数量、所需浓度和分子量,该工具将返回重悬干燥寡核苷酸所需的水或缓冲液的体积。
稀释 输入原液(重悬浮液)浓度、所需的最终体积和所需的最终浓度,该工具将返回稀释所需的原液体积。
 寡核苷酸计算器OligoEvaluator™高级功能
功能 描述
反应条件 审核二级结构分析和引物二聚体形成,以检查倍数是否有问题。
BLAST搜索 检查寡核苷酸序列的同源性。
OligoEvaluator易于使用:注册或登录,选择DNA或RNA,粘贴序列,然后单击计算,寡核苷酸分析仪工具即可返回计算值。得出的所有属性均可以方便的Excel模板导出。
您的在线OligoArchitect™ 登录信息可用于OligoEvaluator
  材料